Läs mer
Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycine Mini Protein Gel, 4 till 20 %, 1,0 mm, 1 brunn
Produktkod. 12065675
Change view
Kvantitet:
10 geler (1 låda)
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet unitSize
12065675 10 geler (1 låda) Paket med 10
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 12065675 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EC6021BOX
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
En låda med 10 geler
Separationsintervall: 20 till 200 kd; Separationstyp: Denaturerande, Native; För användning med: Mini Gel Tank, XCell SureLock Mini
  • Tillhandahålla reproducerbar separation av ett brett utbud av proteiner i väl upplösta band
  • Individuellt förpackade geler för optimal experimentdesign
  • Kompatibel med de flesta proteinstandarder; användbar för naturliga och denaturerande proteinanalyser
  • För bästa resultat, de flesta Novex Tris-Glycin geler bör förvaras vid 4 °C och användas inom 8 veckor efter köpet
  • Kör proteiner i naturlig eller denaturerad form
  • Innehåller inte SDS och kan användas för att köra proteiner i naturlig eller denaturerad form
Provladdningsvolym: 700 μL; 1D Tja
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteiner, expression, isolering och analys
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring En låda innehåller 10 geler. Förvara i kylskåp (2 –8 °C). Får ej frysas. Hållbarheten är 8 veckor.
Gel Procent 4 till 20 %
Gel storlek Mini
Gel Tjocklek 1.0 mm
Gel typ Tris-Glycin
Provladdningsvolym 700μ L
Separering av Protein
Separationsintervall 20 till 200 kDa
Separationstyp Denaturerande, infödd
Wells 1-brunn
Separationssätt Molekylvikt
Kvantitet 10 geler (1 låda)
Frakt skick Våt is
Tjocklek 1.0 mm
Well Design 1D Tja
Längd (metrisk) 8 cm
Längd (metrisk) Gel 8 cm
Bredd (metrisk) 8 cm
Bredd (metrisk) Gel 8 cm
Produktlinje Novex
Produkttyp Gradientsida
Systemtyp Novex™