Läs mer
Novex™ Novex™ Tris-Glycine Plus Midi Protein Gels, 4 till 20 %, 1,0 mm
Beskrivning
Novex Tris-Glycine Plus Midi Protein-geler är förbättrade polyakrylamidgeler baserade på traditionell Laemmli-proteinelektroforesteknologi, vilket möjliggör användning av Laemmli-prov och löpbuffertar. Gelerna erbjuder reproducerbar separation av ett brett spektrum av proteiner till välupplösta band. Novex Tris-Glycine Plus Midi-geler är en 1,0 mm tjock gel i bredare format (8 cm x 13 cm) för elektrofores med högre genomströmning av proteinprover.
Funktioner av Novex Tris-Glycine Plus geler inkluderar:
Förbättrad hållbarhet —lagras geler i upp till 12 månader °vid
4 C Flexibilitetsanvändning —för inhemska och denaturerande
proteinanalyser Snabbkörningsförhållanden separerar —snabbt dina proteiner med konstant spänning på mindre än 60
minuter. Välj rätt gelformat för dina experiment
Novex Tris-Glycine Plus Midi-geler finns i fasta koncentrationer på 10 % och 12 %, samt gradientkoncentrationer på 4 12 %, –4 20 –% och 8 16 –%. Välj bland våra många brunnsformat, inklusive 12+2-, 20- och 26-brunnar.
Kör dina proteiner i naturlig eller denaturerad form
Novex Tris-Glycine Plus-geler innehåller inte SDS och kan därför användas för att separera proteiner i naturlig eller denaturerad form. För denaturerade proteiner rekommenderar vi att du använder Novex Tris-Glycine SDS Sample Buffer (LC2676) och Novex Tris-Glycine SDS Running Buffer (LC26754). För inhemska proteiner rekommenderar vi att du använder Novex Tris-Glycin Native Sample Buffer (LC2673) och Novex Tris-Glycine Native Running Buffer (LC2672). Gelerna kan köras med vår XCell4 SureLock Midi-Cell (WR0100) eller bekvämt med Bio-Rad Criterion Cell med hjälp av våra adaptrar (WA0999).
För överföring av proteiner till ett membran rekommenderar vi att du använder Novex Tris-Glycine Transfer Buffer (LC3675) vid traditionell våtöverföring. Snabb halvtorr överföring kan göras med hjälp av Invitrogen Power Blotter eller snabb torröverföring med hjälp av iBlot 2 Gelöverföringsenhet (IB21001).
Rekommenderad förvaring
Store in refrigerator (2-8°C). Do not freeze.
Specifikationer
Specifikationer
| Adaptrar | Inga adaptrar |
| För användning med (utrustning) | XCell4 SureLock Midi-cell, SureLock Tandem Midi Gel Tank |
| Gel Procent | 4 till 20 % |
| Gel storlek | Midi |
| Gel Tjocklek | 1.0 mm |
| Gel typ | Tris-Glycin Plus |
| Provladdningsvolym | Upp till 45μ L + 15μ L |
| Separationsintervall | 20 till 200 kDa |
| Separationstyp | Denaturerande, infödd |
| Wells | 12 + 2-brunn |
| Visa mer |