Läs mer
Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycine Mini Protein Gel, 4 till 20 %, 1,0 mm, 2D-brunn
Produktkod. 12025685
Change view
Kvantitet:
10 geler (1 låda)
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12025685 10 geler (1 låda) Paket med 10
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 12025685 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EC6026BOX
 Begränsad artikel
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
En låda med 10 geler
Separationsintervall: 20 till 200 kd; Separationstyp: Denaturerande, Native; För användning med: Mini Gel Tank, XCell SureLock Mini
  • Tillhandahålla reproducerbar separation av ett brett utbud av proteiner i väl upplösta band
  • Individuellt förpackade geler för optimal experimentdesign
  • Kompatibel med de flesta proteinstandarder; användbar för naturliga och denaturerande proteinanalyser
  • För bästa resultat, de flesta Novex Tris-Glycin geler bör förvaras vid 4 °C och användas inom åtta veckor efter köpet
  • Kör proteiner i naturlig eller denaturerad form
  • Innehåller inte SDS och kan användas för att köra proteiner i naturlig eller denaturerad form
2D-gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteiner, uttryck, isolering och analys
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring En låda innehåller 10 geler. Förvara i kylskåp (2 –8 °C). Hållbarhet upp till 12 månader, beroende på geltyp.
Gel Procent 4 till 20 %
Gel storlek Mini
Gel Tjocklek 1.0 mm
Gel typ Tris-Glycin
Separering av Protein
Separationsintervall 20 till 200 kDa
Separationstyp Denaturerande, infödd
Wells 2D-brunn
Separationssätt Molekylvikt
Kvantitet 10 geler (1 låda)
Frakt skick Våt is
Tjocklek 1.0 mm
Well Design 2D Tja
Längd (metrisk) 8 cm
Längd (metrisk) Gel 8 cm
Bredd (metrisk) 8 cm
Bredd (metrisk) Gel 8 cm
Produktlinje Novex
Produkttyp Gradientsida
För användning med (utrustning) Mini Gel-tank
Systemtyp ZOOM