Läs mer
Invitrogen™ 4X Bolt™ LDS-provbuffert
Produktkod. 13276499
Change view
Kvantitet:
10 ml
250 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13276499 10 ml 10ml
13286499 250 ml 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13276499 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer B0007
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-10-2026
Innehåller
litiumdodecylsulfat (LDS) vid pH 8,4.
Optimerad för användning med Bolt™ Bis-Tris Plus geler och finns i en mängd olika format
Novex™ Bolt™ buffertar och provreducerande medel är optimerade för användning med Bolt Bis-Tris Plus-geler och finns i en mängd olika format.
Om Bolt™ Bis-Tris Plus Gels
Bolt™ Bis-Tris Plus geler är förtillverkade polyakrylamidgeler designade för optimal separation av dina små till medelstora proteiner under denaturerande förhållanden. Liknar NuPAGE™ Bis-Tris geler, Bolt™ Bis-Tris Plus geler är designade för att leverera konsekvent gelprestanda och ge en neutral pH-miljö som minimerar proteinmodifieringar. Bolt™ geler är idealiska för western blot-överföring och analys, och alla andra tekniker där proteinintegritet är avgörande. Använd också Bolt™ geler för att erhålla optimala resultat för dina dagliga proteinseparationsbehov. Bolt™ Bis-Tris Plus geler finns i fyra geltyper och format med flera brunnar. En mini geltank krävs för användning av alla Bolt™ geler.
Bolt™ gelkörningstider kan variera beroende på vilken typ av löpbuffert som används.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Provbuffert (4X) innehållande litiumdodecylsulfat (LDS) vid pH 8,5 med SERVA Blue G250 och fenolrött.
Förvara vid 4 °C till 25 °C.
Buffert Provladdningsbuffertar
Koncentration 4X
Gel typ Bis-Tris Plus
Gelkompatibilitet Bolt™ Bis-Tris Plus Gels
Kvantitet 10 ml
Produktlinje Bolt
Produkttyp LDS Samplebuffer
För användning med (utrustning) Bolt Mini Gel-tank