Läs mer
Invitrogen™ Human Amyloid beta 42 ELISA Utrustning
Beskrivning
Innehåller
Pre-coated plate, standard, detector antibody, anti-IgG-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
The Human Amyloid Beta 42 (Hu Abeta 42) ELISA kvantifierar Hu Abeta 42 i humant vävnadsodlingsmedium, vävnadshomogenat och cerebrospinalvätska (CSF). Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant Hu Abeta 42. Metodens princip The Human Abeta 42 solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Beställningsinfo
Fraktskick: Våtis
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | P05067 |
| Analysintervall | 15,6 till 1000 pg/ml |
| Analyskänslighet | <10 pg/mL |
| Koncentration | 15.6 to 1000 pg/mL |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Cerebrospinalvätska, Supernatant, Vävnadshomogenater |
| Målarter | Människa |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 351 |
| Visa mer |