Läs mer
Invitrogen™ Human Amyloid beta 42 ELISA Utrustning
Produktkod. 10602644
Change view
Kvantitet:
2 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
192 tester
96 tester
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10602644 96 tester 96 tester
10561275 2 x 96 tester 192 tester
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10602644 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer KHB3441
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9480.00 SEK
    9005.65 SEK / 96 tester
    Save 474.35 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Pre-coated plate, standard, detector antibody, anti-IgG-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
ELISA
The Human Amyloid Beta 42 (Hu Abeta 42) ELISA kvantifierar Hu Abeta 42 i humant vävnadsodlingsmedium, vävnadshomogenat och cerebrospinalvätska (CSF). Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant Hu Abeta 42. Metodens princip The Human Abeta 42 solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Beta-amyloid är en 40–43 aminosyra-peptid som klyvs från amyloid-prekursorproteinet av en proteas, gamma-sekretas. Beta-amyloid (1–40) (Amyloid beta 40 eller Abeta 40) tillsammans med beta-amyloid (1–42) (Amyloid beta 42 eller Abeta 42) är två stora C-terminala varianter av amyloid beta-proteinet och utgör majoriteten av amyloid beta-proteiner. Både amyloid beta 40 och amyloid beta 42 alloformer är huvudkomponenter i de extracellulära placken som finns i Alzheimers sjukdoms hjärnvävnad.
Beställningsinfo
Fraktskick: Våtis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P05067
Analysintervall 15,6 till 1000 pg/ml
Analyskänslighet <10 pg/mL
Koncentration 15.6 to 1000 pg/mL
Innehåll och lagring Förbelagda plattor, standard eller kalibrator, detektorantikropp, HRP-konjugat, utspädningsmedel, tvättbuffert, substrat och stopplösning. Förvara kit vid 2–8 °C. Se produktmanualen för detaljerat innehåll och förvaringsförhållanden för maximal stabilitet.
Konjugera HRP
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Immunoassay Kit Format Smörgås ELISA Utrustning
Produkttyp ELISA
Provtyp Cerebrospinalvätska, Supernatant, Vävnadshomogenater
Målarter Människa
För användning med (utrustning) Absorptionsmikroplattläsare
Gene Alias A beta 1 42; A β 1 42; A4; AAA; AB42; Abeta; Abeta40; Abeta42; ABPP; AD1; Adap; AG; AICD-50; AICD-57; AICD-59; AID(50); AID(57); AID(59); Alpha-CTF; Alfasekretas C-terminalt fragment; Alzheimers sjukdom amyloid A4-proteinhomolog; Alzheimers sjukdom amyloidprotein; Amyloid; amyloid A4; Amyloid B; Amyloid beta; amyloid beta (A4) prekursorprotein; Amyloid beta 1 42; amyloid beta A4-protein; amyloid beta-prekursorprotein; Amyloid intracellulärt domän 50; Amyloid intracellulärt domän 57; Amyloid intracellulärt domän 59; Amyloid prekursorprotein; Amyloid β; Amyloid-beta A4-protein; Amyloid-beta protein 40; Amyloid-beta protein 42; Amyloidogen glykoprotein; APP; APP-C57; APP-C59; APP-C99; APPI; Appican; A 1β 42; B APP42; BAPP42; beta-amyloid peptid; beta-amyloid peptid (1-40); beta-amyloid peptid (1-42); beta-amyloid prekursorprotein; betaApp; Beta-APP40; BetaAPP42; Beta-APP42; Beta-CTF; Beta-sekretas C-terminal fragment; C31; C80; C83; C99; Cerebral vaskulär amyloidpeptid; CTFgamma; Cvap; E030013M08Rik; Gamma-CTF(50); Gamma-CTF(57); Gamma-CTF(59); Gamma-sekretas C-terminal fragment 50; Gamma-sekretas C-terminal fragment 57; Gamma-sekretas C-terminal fragment 59; N-APP; P3(40); P3(42); peptidas Nexin-II; PN2; PN-II; PreA4; proteas Nexin II; proteas Nexin-II; S-APP-alfa; S-APP-beta; Löslig APP-alfa; Löslig APP-beta; testikelvävnadsprotein Li 2; β APP42; β APP42A beta 1 42; A β 1 42; A4; AAA; AB42; Abeta; Abeta40; ABBETA42; ABPP; AD1; Adap; AG; AICD-50; AICD-57; AICD-59; AID(50); AID(57); AID(59); Alpha-CTF; Alfasekretas C-terminalt fragment; Alzheimers sjukdom amyloid A4-proteinhomolog; Alzheimers sjukdom amyloidprotein; Amyloid; amyloid A4; Amyloid b; Amyloid beta; amyloid beta (A4) prekursorprotein; Amyloid beta 1 42; amyloid beta A4-protein; amyloid beta prekursorprotein; Amyloid intracellulärt domän 50; Amyloid intracellulärt domän 57; Amyloid intracellulärt domän 59; Amyloid prekursorprotein; Amyloid β; Amyloid-beta A4-protein; Amyloid-beta prekursorprotein; Amyloid-beta protein 40; Amyloid-beta protein 42; Amyloidogen glykoprotein; APP; APP-C57; APP-C59; APP-C99; APPI; Appican; Aβ 1 42; B APP42; BAPP42; beta-amyloidpeptid; beta-amyloidpeptid(1-40); beta-amyloidpeptid(1-42); beta-amyloid prekursorprotein; betaApp; Beta-APP40; BetaAPP42; Beta-APP42; Beta-CTF; Beta-sekretas C-terminala fragment; C31; C80; C83; C99; Cerebralt vaskulärt amyloidpeptid; CTFgamma; Cvap; E030013M08Rik; Gamma-CTF(50); Gamma-CTF(57); Gamma-CTF(59); Gamma-sekretas C-terminal fragment 50; Gamma-sekretas C-terminal fragment 57; Gamma-sekretas C-terminal fragment 59; N-APP; P3(40); P3(42); peptidas Nexin-II; PN2; PN-II; PreA4; proteas Nexin II; proteas Nexin-II; S-APP-alfa; S-APP-beta; Löslig APP-alfa; Löslig APP-beta; testikelvävnadsprotein Li 2; β APP42; β APP42; AAA; ABETA; ABPP; AD1I; CTFgamma; CVAP; PN-II; PN2; APP
Gen-ID (Entrez) 351
Gensymbol AAA,ABETA,ABPP,AD1I,CTFgamma,CVAP,PN-II,PN2,APP
Inkubationstid 4 hr.
Interassay CV 4.3%
Intraassay CV 3.6%
Kit Innehåll Förbelagd 96-brunnsplatta, standard, standardutspädningsbuffert, detektionsantikropp, anti-IgG HRP, HRP-UTSPÄDNINGSMEDEL, TVÄTTBUFFERT, KROMOGEN, STOPPLÖSNING, LIMPLÅTSLOCK, Standard, Standard utspädningsbuffert, Detektionsantikropp, Anti-IgG HRP, HRP-spädningsmedel, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne Biotin
Markör Gene Aβ 42
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Cerebrospinalvätska 50μ L, Supernatant 50μ L, vävnadshomogenat 50μ L
Frakt skick Våt is
Förvaringskrav 2-8 °C
Mål Amyloid beta 42
Testtid 1 timme 20 min
Total analystid 4 hr