Läs mer
Invitrogen™ ABTS, lösning
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Kan användas som substrat för pepparrotsperoxidas (HRP) i ELISA.
Bygg din egen immunanalys, cellanalys, immunanalys
Beställningsinfo
Fraktskick: Våtis
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2-8 °C |
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk |
| Produkttyp | ABTS Lösning |
| Substrat | ABTS |
| Substrategenskaper | Kemiskt substrat |
| Typ av substrat | HRP (pepparrotsperoxidas) substrat |
| Kvantitet | 500 ml |
| Frakt skick | Våt is |