Läs mer
Invitrogen™ AcTEV™ Proteas
Produktkod. 10216572
Kvantitet:
10 000 U
1000 U
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10216572
Brand: Invitrogen™ 12575015
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
AcTEV™ Protease is supplied with a vial of 20X TEV buffer (1M Tris-HCl (pH 8.0), 10mM EDTA) and a vial of 100mM DTT.
Känner specifikt igen en sekvens med sju aminosyror (Glu-Asn-Leu-Tyr-Phe-Gln-Gly, klyvning mellan Gln och Gly), idealisk för att ta bort affinitetstaggar från fusionsproteiner
En förbättrad version av Tobacco Etch Virus (TEV) AcTEV™ Proteas är mycket platsspecifikt, mycket aktivt och betydligt mer stabilt än naturligt TEV-proteas, vilket resulterar i förbättrad långtidsaktivitet.
  • Mycket specifik klyvningsaktivitet
  • Förbättrad enzymstabilitet för förlängd proteasaktivitet
  • Aktivitet över ett brett temperaturområde (°4 C till °30 C) och pH (6,0 till 8,5)
  • Sex-histidinsekvens för att underlätta dess avlägsnande från det smälta proteinprovet
  • Mer än 85 % enkelbandsrenhet utan ospecifik proteaskontamination
  • Ansökan
    • Inkubation med AcTEV™ Proteas frisätter proteinet av intresse från fusionstaggen
    • Detta är ett effektivt sätt att ta bort löslighets-, sekretions-, detektions- och reningstaggar från rekombinant protein
    Enzymspecifikationer
    • Renad från E. coli som uttrycker den AcTEV™ Proteasgen
  • Enhetsdefinition
    • En enhet av AcTEV™ Proteas klyver 85 % av ett μ3 g kontrollsubstrat på 1 timme vid 30 °C
  • Enhetens reaktionsförhållanden
    • 50 mM Tris-HCl (pH 8,0), 0,5 mM EDTA, 1 mM μDTT, 3 g kontrollsubstrat och 1 enhetsenzym i μ30 L under 1 timme vid °30 C AcTEV™ Proteas testas funktionellt för frånvaro av någon ospecifik proteasaktivitet
    GST-märkt proteinrening, His-märkt proteinrening, protein- och peptidrening, beredning av proteinprov och proteinrening, proteiner, uttryck, isolering och analys
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1 000 enheter
Innehåll och lagring AcTEV™ Proteas levereras med en flaska med 20X TEV-buffert [1 M Tris-HCl (pH 8,0), 10 mM EDTA] och en flaska med 100 mM DTT.
Förvara vid -20° C. Garanterat stabil i 1 år vid korrekt förvaring.
Frakt skick Torr is
Enzym TEV proteas
Kompatibel buffert TEV-buffert
Optimal reaktionstemperatur +4 °C till +30 °C
Kvantitet 1000 U
Produkttyp Proteas
Produktlinje AcTEV