Läs mer
Invitrogen™ AcTEV™ Proteas
Beskrivning
Innehåller
AcTEV™ Protease is supplied with a vial of 20X TEV buffer (1M Tris-HCl (pH 8.0), 10mM EDTA) and a vial of 100mM DTT.
En förbättrad version av Tobacco Etch Virus (TEV) AcTEV™ Proteas är mycket platsspecifikt, mycket aktivt och betydligt mer stabilt än naturligt TEV-proteas, vilket resulterar i förbättrad långtidsaktivitet.
- Mycket specifik klyvningsaktivitet
- Förbättrad enzymstabilitet för förlängd proteasaktivitet
- Aktivitet över ett brett temperaturområde (°4 C till °30 C) och pH (6,0 till 8,5)
- Sex-histidinsekvens för att underlätta dess avlägsnande från det smälta proteinprovet
- Mer än 85 % enkelbandsrenhet utan ospecifik proteaskontamination
- Ansökan
- Inkubation med AcTEV™ Proteas frisätter proteinet av intresse från fusionstaggen
- Detta är ett effektivt sätt att ta bort löslighets-, sekretions-, detektions- och reningstaggar från rekombinant protein
- Renad från E. coli som uttrycker den AcTEV™ Proteasgen
- Enhetsdefinition
- En enhet av AcTEV™ Proteas klyver 85 % av ett μ3 g kontrollsubstrat på 1 timme vid 30 °C
- Enhetens reaktionsförhållanden
- 50 mM Tris-HCl (pH 8,0), 0,5 mM EDTA, 1 mM μDTT, 3 g kontrollsubstrat och 1 enhetsenzym i μ30 L under 1 timme vid °30 C AcTEV™ Proteas testas funktionellt för frånvaro av någon ospecifik proteasaktivitet
GST-märkt proteinrening, His-märkt proteinrening, protein- och peptidrening, beredning av proteinprov och proteinrening, proteiner, uttryck, isolering och analys
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 1 000 enheter |
| Innehåll och lagring | AcTEV™ Proteas levereras med en flaska med 20X TEV-buffert [1 M Tris-HCl (pH 8,0), 10 mM EDTA] och en flaska med 100 mM DTT. Förvara vid -20° C. Garanterat stabil i 1 år vid korrekt förvaring. |
| Frakt skick | Torr is |
| Enzym | TEV proteas |
| Kompatibel buffert | TEV-buffert |
| Optimal reaktionstemperatur | +4 °C till +30 °C |
| Kvantitet | 1000 U |
| Produkttyp | Proteas |
| Produktlinje | AcTEV |