Läs mer
Invitrogen™ Mus Adiponectin ELISA Utrustning
Produktkod. 10068522
Kvantitet:
96 tester
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10068522
Brand: Invitrogen™ KMP0041
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
ELISA
Musen Adiponectinn ELISA kvantifierar Ms Adiponectin i musserum, plasma, buffrad lösning eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Adiponectin. Metodens princip The Mouse Adiponectin solid-phase sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Adiponectin är ett proteinhormon som uteslutande utsöndras av adipocyter och som reglerar metabolismen av lipider och glukos. Adiponectin har visat sig spela en roll i olika fysiologiska processer inklusive homeostas och fetma. Minskade nivåer av adiponektin är associerade med överviktiga individer samt insulinresistens och hyperinsulinemi (typ 2-diabetes). Hos möss har adiponektin visat sig förbättra insulinsignaleringen och därmed förbättra insulinresistensen. Genom aktivering av AMP-kinas och PPAR-alfa kan adiponektin öka fettsyratransport, oxidation och avledning i skelettmuskulaturen, vilket leder till en minskning av intramyocellulära lipidnivåer och därmed förbättrad insulinsignalering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer Q60994
Analysintervall 0,125 till 8 ng/ml
Analyskänslighet 50 pg/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Mus
För användning med (applikation) Kolorimetrisk detektion
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 11450
Gensymbol 30 kDa,APN,Acdc,Acrp30,Ad,GBP28,adipo,apM1
Inkubationstid 2.3 hr.
Interassay CV 5.2%
Intraassay CV 2.6
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Standard utspädningsbuffert, HRP-konjugerad detektionsantikropp, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Markör Gene Adiponectin
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 10μ L, Serum 10μ L, Supernatant 10μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Mål Adiponectin
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 3 timmar 20 minuter