Läs mer
Invitrogen™ Novex™ AP Kemiluminescerande substrat (CDP-Star™ )
Beskrivning
Novex™ AP Chemiluminescent Substrate är en icke-radioaktiv färdig att använda lösning av CDP-Star för kemiluminescensbaserad immunodetektion av alkaliskt fosfatas (AP ) på western blot- eller dot blot-membran. Detta reagens ger detektionskänsligheter som är överlägsna den för utfällande kromogena substrat. Låga pikogramnivåer för detektion kan uppnås med antingen röntgenfilm eller bildutrustning.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Enstaka flaska märkt: Novex™ AP Kemiluminescerande substrat (CDP-Star™ ). Förvara vid 4 °C. |
| Detektionsmetod | Kemiluminescens |
| Form | Vätska |
| För användning med (applikation) | Southern, Northern och Western Blotting |
| Produktlinje | Novex |
| Kvantitet | 1 x 100 ml flaska |
| Substrat | CDP-Star™ |
| Substrategenskaper | Kemiskt substrat |
| Typ av substrat | AP (Alkaliskt fosfatas) Substrat |
| Frakt skick | Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is |