Läs mer
Invitrogen™ Novex™ AP Mus Chemiluminescent Detection Kit
Beskrivning
Innehåller
Sekundär AP-konjugerad anti-mus antikropp, CDP-Star™ kemiluminescerande substrat och en förstärkare, tillräcklig för 10 minimembran som bearbetas med iBind™ Västra systemet
Detektion utförs genom behandling av membranet med ett alkaliskt fosfatas (AP )-konjugerad anti-mus sekundär antikropp följt av en färdig att använda kemiluminiscent CDP-Star™ substrat av alkaliskt fosfatas. Proteinspecifik signal fångas sedan upp av ett kemiluminescenskompatibelt bildsystem eller röntgenfilm.
De Novex™ AP Mouse Chemiluminescent Detection Kit är kompatibelt med de flesta västerländska protokoll men designades för användning med iBind™ Västra systemet.
- Lätt att använda protokoll
- Hög specificitet, ren bakgrund
- Ultrakänslighet
- Långvariga signaler - upp till 5 dagar
- Resultat på mindre 5 minuter
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2 –4 °C. |
| Detektionsmetod | Kemiluminescens |
| Formatera | Kit |
| För användning med (applikation) | Western Blotting |
| Produktlinje | Novex |
| Art | Mus |
| Substrat | CDP-Star AP substrat |
| Tillräckligt för | 10 minimembran |
| För användning med (utrustning) | iBind™ |
| Inkluderar | Sekundär AP-konjugerad anti-mus antikropp, CDP-Star™ kemiluminescerande substrat och en förstärkare |
| Visa mer |