Läs mer
Invitrogen™ Novex™ AP Kanin Chemiluminescent Detection Kit
Produktkod. 15160839
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15160839 1 kit Varje
1 options
Produktkod. 15160839 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer SLF1022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1980.00 SEK
    1564.20 SEK / Paket med 1
    Save 415.80 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Innehåller
Sekundär AP-konjugerad anti-kanin antikropp, CDP-Star™ kemiluminescerande substrat och en förstärkare, tillräcklig för 10 minimembran som bearbetas med iBind™ Västra systemet
Ger överlägsen kemiluminescensdetektion av proteiner överförda till antingen nitrocellulosa- eller PVDF-membran och behandlade med en proteinspecifik primär antikropp
Detektion utförs genom behandling av membranet med ett alkaliskt fosfatas (AP )-konjugerad sekundär anti-kaninantikropp följt av en bruksfärdig kemiluminiscent CDP-Star™ substrat av alkaliskt fosfatas. Proteinspecifik signal fångas sedan upp av ett kemiluminescenskompatibelt bildsystem eller röntgenfilm.
De Novex™ AP Rabbit Chemiluminescent Detection Kit är kompatibelt med de flesta västerländska protokoll men designades för användning med iBind™ Västra systemet.
  • Lätt att använda protokoll
  • Hög specificitet, ren bakgrund
  • Ultrakänslighet
  • Långvariga signaler - upp till 5 dagar
  • Resultat på mindre 5 minuter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid 2 –4 °C.
Detektionsmetod Kemiluminescens
Formatera Kit
För användning med (applikation) Western Blotting
Produktlinje Novex
Art Kanin
Substrat CDP-Star AP substrat
Tillräckligt för 10 minimembran
För användning med (utrustning) iBind™
Inkluderar Sekundär AP-konjugerad anti-kanin antikropp, CDP-Star™ kemiluminescerande substrat och en förstärkare
Kvantitet 1 kit
Reaktivitet Kanin
Provtyp Protein
Förvaringsvillkor Förvara vid 2° till 4 °C.
Typ av substrat AP (Alkaliskt fosfatas) Substrat