Läs mer
Invitrogen™ ELISA Assay Buffer (5X)
Produktkod. 10518383
Change view
Kvantitet:
200 mL
Produktkod. Kvantitet
10518383 200 mL
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10518383 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer DS98200
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-10-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
For use with antibody pairs (ELISA)
Concentrated 5X Assay Buffer for Antibody Pairs is intended to be used as:
  • Blocking reagent for ELISA plates
  • Diluent for ELISA standards and samples
  • Diluent for the detection antibody
  • Diluent for the HRP conjugate
Build Your Own Immunoassay, Cell Analysis, Immunoassays
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden ELISA
Kvantitet 200 mL
Innehåll och lagring Buffer. Store at 2-8°C.
Form Koncentrerad
Frakt skick Våt is
compliance-icons
Produktbeteckning
  • ELISA Assay Buffer (5X)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, 2-methyl-3(2H)-isothiazolone