Läs mer
Invitrogen™ BenchMark™ Fluorescerande proteinstandard
Produktkod. 10377952
Change view
Kvantitet:
125μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10377952 125μ L Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10377952 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer LC5928
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5600.00 SEK
    4535.65 SEK / 125µL
    Save 1064.35 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
125 μL (25-50 applikationer) tillhandahålls i laddningsbuffert bestående av Tris-HCl, SDS, Glycerol och Coomassie Blå G-250
Består av fluorescerande färgämneskonjugerade proteiner, i storlek från ca. 11-155 kDa
Standardproteinerna kan lösas upp i skarpa band i SDS-PAGE och visualiseras med hjälp av en UV-transilluminator eller vanliga laserskannersystem.
  • Sju täta, tydliga band som löser sig bra i NuPAGE™ Bis-Tris Gels och Novex Tris-Glycin Gels
  • Visualisering direkt under UV-ljuslådan tillsammans med proteinerna märkta med Lumio™ Grönt detektionsreagens
  • Enkel molekylviktsuppskattning för fluorescenskonjugerade proteiner i SDS-PAGE och western blöts
  • Ett format färdigt att använda
  • Detektion med Coomassie™ Brilliant Blue R-250
  • Gelkompatibilitet: NovexTris-Glycine Gels, NuPAGE Bis-Tris Gels
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteingelfärgning och bildbehandling, proteiner, uttryck, isolering och analys
Garanti : 90 dagar
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 125μ L (25-50 applikationer) tillhandahålls i laddningsbuffert bestående av Tris-HCl, SDS, Glycerol och Coomassie™ Blå G-250.
Förvara vid -20 °C. Undvik upprepad frysning och upptining. Hållbar i 6 månader vid korrekt förvaring.
Detektionsmetod 488 nm kanal
Antal markörer 7
Klar att ladda Ja
Storleksintervall 11 till 155 kDa
Gelkompatibilitet Novex™ Tris-Glycin Gels, NuPAGE™ Bis-Tris Gels
Molekylvikt (g/mol) 155, 98, 63, 40, 32, 21, 11 kDa
Kvantitet 125μ L
Frakt skick Torr is
Produktlinje BenchMark
Produkttyp Proteinstege
Typ av fläck Alexa Fluor 488
Systemtyp Western blotting, SDS-SIDA