Läs mer
Invitrogen™ BenchMark™ Förfärgad proteinstege
Produktkod. 11568636
Change view
Kvantitet:
2 x 250μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11568636 2 x 250μ L Paket med 2
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11568636 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 10748010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3075.00 SEK
    2767.65 SEK / Paket med 2
    Save 307.35 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Två ampuller på 250 μl vardera ingår i laddningsbuffert bestående av 50 mM Tris-HCl (pH 6,8), 5 mM EDTA, 10 mM DTT, 1 % (w/v) SDS, 10% (w/v) glycerol
Standard som används för att övervaka elektrofores eller elektroforetisk överföring från gel till membran i Western blöts
De BenchMark Pre-Stained Protein Ladder består av 10 proteiner som sträcker sig i skenbar molekylvikt från 6 till 180 kDa utformade för användning med Tris-Glycin-geler.
  • Proteiner kovalent bundna till ett blått färgämne för enkel visualisering
  • Ett proteinband kopplat till ett rosa färgämne för enkel orientering och proteinidentifiering
  • Affinitetsrenade proteiner för att ge skarpa band och tydlig bakgrund
  • Lättanvänt format för direkt applicering på en SDS-PAGE gel
  • Tillräckligt med reagens för 100 minigeler eller 50 vanliga geler efter Western-överföring
  • Tillräckligt med reagens för 50 minigeler eller 25 vanliga geler under elektrofores
  • Gelkompatibilitet: NovexTris-Glycine Gels
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteingelfärgning och bildbehandling, proteiner, uttryck, isolering och analys, Western blotting
Beställningsinfo
Fraktskick: Godkänd för transport på våt eller torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Två flaskor à 250 stμ L vardera tillhandahålls i laddningsbuffert bestående av 50 mM Tris-HCl (pH 6,8), 5 mM EDTA, 10 mM DTT, 1 % (vikt/volym) SDS, 10 % (vikt/volym) glycerol.
Förvara vid -20 °C. Undvik upprepad frysning och upptining.
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Antal markörer 10
Klar att ladda Ja
Storleksintervall 6 till 180 kDa
Gelkompatibilitet Novex™ Tris-Glycin Gels
Molekylvikt (g/mol) 180, 115, 82, 64, 49, 37, 26, 19, 15, 6 kDa
Kvantitet 2 x 250μ L
Frakt skick Torr is
Produktlinje BenchMark
Produkttyp Proteinstege
Typ av fläck Blå, Rosa
Systemtyp Western blotting, SDS-SIDA