Läs mer
Invitrogen™ BenchMark™ Proteinstege
Produktkod. 11558636
Change view
Kvantitet:
2 x 250μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11558636 2 x 250μ L Paket med 2
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11558636 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 10747012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2805.00 SEK
    2552.65 SEK / Paket med 2
    Save 252.35 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Två ampuller på 250 μl vardera placerades i laddningsbuffert bestående av 50 mM Tris-HCl (pH 6,8), 2mM EDTA, 10 mM DTT, 2 % (vikt/v) SDS, 10 % (vikt/v) glycerol, 0,01 % (vikt/v) bromofenolblått
Molekylviktsstandard för SDS-PAGE
De BenchMark Protein Ladder består av 15 rekombinanta proteiner med en molekylvikt från 10 till 220kDa och kan användas med NuPAGE™ , Tris-Glycine eller Tricine geler.
  • Extra intensiva 20- och 50-kDa orienteringsband för att säkerställa korrekt identifiering av varje protein
  • Affinitetsrenade proteiner för att ge skarpa band och tydlig bakgrund
  • Ett färdigt att använda format för direkt applicering på en SDS-PAGE ge
  • Detektion med Coomassie™ Brilliant Blue R-250, silver eller annan proteinfläck
  • Tillräckligt med reagens för 100 minigeler eller 50 vanliga geler med användning av Coomassie Brilliant Blue R-250
  • Gelkompatibilitet: Bolt Bis-Tris Plus Gels, NovexTricine Gels, NovexTris-Glycine Gels, NuPAGE Bis-Tris Gels, NuPAGE Tris-acetatgeler, SDS-PAGE-geler
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteingelfärgning och bildbehandling, proteiner, uttryck, isolering och analys
Beställningsinfo
Fraktskick: Godkänd för transport på våt eller torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Två flaskor à 250 stμ L vardera tillhandahålls i laddningsbuffert bestående av 50 mM Tris-HCl (pH 6,8), 2 mM EDTA, 10 mM DTT, 2 % (vikt/volym) SDS, 10 % (vikt/volym) glycerol, 0,01 % (vikt/volym) bromfenolblått.
Förvara vid -20 °C. Undvik upprepad frysning och upptining.
Antal markörer 15
Klar att ladda Ja
Storleksintervall 10 till 220 kDa
Gelkompatibilitet Bolt™ Bis-Tris Plus-geler, Novex™ Tricine-geler, Novex™ Tris-Glycine-geler, NuPAGE™ Bis-Tris-geler, NuPAGE™ Tris-Acetate-geler, SDS-PAGE-geler
Molekylvikt (g/mol) 220, 160, 120, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 25, 20, 15, 10 kDa
Kvantitet 2 x 250μ L
Frakt skick Godkänd för transport på våt eller torr is
Produktlinje BenchMark
Produkttyp Proteinstege
Typ av fläck Fläckfritt
Systemtyp Western blotting, SDS-SIDA