Läs mer
Invitrogen™ Blotting Roller
Produktkod. 10505003
Change view
Kvantitet:
1 enhet
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10505003 1 enhet Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10505003 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer LC2100
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
En läskvals
Kompatibel med E-PAGE™ , Novex Mini Gels, och NuPAGE™ Geler
Designad för enkel och effektiv borttagning av bubblor vid montering av gel-/membransmörgåsar för blotting av båda E-PAGE™ geler och minigeler som t.ex NuPAGE™ och Novex™ Tris-Glycin geler. Roller är 8,6 cm bred och består av en Delrin rulle fäst på ett handtag i rostfritt stål.
Proteiner, uttryck, isolering och analys, Western blotting
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring En läskvals.
För användning med (applikation) Western Blot
Gelkompatibilitet E-PAGE™ Gel, Novex™ Mini Gel, NuPAGE™ Gel
Produktlinje Novex
Typ Blotting Roller
Kvantitet 1 enhet