Läs mer
Invitrogen™ Bolt™ Antioxidant
Produktkod. 15115204
Change view
Kvantitet:
15 ml
Förpackningsstorlek:
15ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15115204 15 ml 15ml
1 options
Produktkod. 15115204 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer BT0005
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Kräver
A Bolt™ Mini Gel Tank krävs för användning av alla Bolt-geler.
Ett patentskyddat reagens som håller proteiner i reducerat tillstånd under proteingelelektrofores
Bolt Antioxidant migrerar med reducerade proteiner för att bibehålla reducerande förhållanden och för att förhindra återoxidation av känsliga aminosyror som metionin och tryptofan. Bolt Antioxidant måste användas med prover reducerade med Bolt Sample Reducing Agent eller annat reduktionsmedel.
  • Optimerad för neutralt pH i Bolt Bis-Tris Plus geler och är inte kompatibel med andra gelkemier
  • Kan även användas med Bolt Transfer Buffer för att förbättra överföringen av reducerade proteiner till membranen vid användning av Mini Blot Module
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteiner, uttryck, isolering och analys, Western-blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Antioxidant
Buffert Antioxidant
Innehåll och lagring Förvara vid 4 °C.
Form Vätska
Gelkompatibilitet Bolt Bis-Tris Plus Gel
Produktlinje Bolt
Kvantitet 15 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 15ML BOLT ANTIOXIDANT
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethylformamide