Läs mer
Invitrogen™ Gel Runner Tank
Produktkod. 13233089
Change view
Kvantitet:
1 enhet
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13233089 1 enhet Varje
1 options
Produktkod. 13233089 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer B4478641
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
För Bolt Mini Gel Tank
Bolt Tank Lock passar toppen av Gel Runner Tank. Kassettklämmorna (höger och vänster) låser och försluter gelkassetterna i Gel Runner-tanken, och orienteringen bestäms när den är vänd mot geltankens framsida. Bolt Tank Base håller Gel Runner Tank. Ersättningstanken för Gel Runner inkluderar inte tanklock, tankbas eller kassettklämmor.
Bolt Mini Gel Tank är kompatibel med Bolt Bis-Tris Plus-geler och kan rymma upp till två geler per körning. Den unika tankdesignen möjliggör bekväm gelladdning sida vid sida och förbättrad visning under användning. Optimerade förhållanden med konstant spänning gör att Bolt Bis-Tris Plus-gelerna kan köras på cirka 35 minuter. Körtiderna kan variera beroende på buffertförhållanden och strömförsörjning som används.
Bolt Bis-Tris Plus Gels
  • Bolt Bis-Tris Plus geler är förtillverkade polyakrylamidgeler designade för optimal separation av små till medelstora proteiner under denaturerande förhållanden
  • Liknar NuPAGE™ Bis-Tris geler, Bolt Bis-Tris Plus geler är designade för att leverera konsekvent gelprestanda och ge en neutral pH-miljö som minimerar proteinmodifieringar
  • Boltgeler är idealiska för Western blot-överföring och analys, och alla andra tekniker där proteinintegritet är avgörande; använd även Bolt-geler för att få optimala resultat för dagliga proteinseparationsbehov
  • Bolt Bis-Tris Plus geler finns i fyra geltyper och format med flera brunnar
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteiner, expression, isolering och analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Runner Tank
För användning med (utrustning) Bolt™ System
Gelkompatibilitet Bolt™ Bis-Tris Plus Gels
Gel storlek Mini
Produktlinje Bult
Typ Gel Runner Tank
Kvantitet 1 enhet