Läs mer
Invitrogen™ Bolt™ Överföringsbuffert (20X)
Produktkod. 15135204
Kvantitet:
125 ml
Förpackningsstorlek:
125ml
Produktkod. 15135204
Brand: Invitrogen™ BT0006
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kräver
A Bolt™ Mini Gel Tank krävs för användning av alla Bolt-geler.
Optimerad för överföring av proteiner från Bolt Bis-Tris Plus geler till membran för western blotting
  • I kombination med 10 % metanol kan Bolt Transfer Buffer användas med Bolt Mini Blot Module för våtöverföring
  • Kan även användas med Bolt Antioxidant för att förbättra överföringen av reducerade proteiner till membran
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteiner, uttryck, isolering och analys, Western-blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid 4 till 25 °C.
Buffert Överför buffertar
Koncentration 20 X
Produkttyp Western Blot Transfer Buffer
Volym (metrisk) 125 ml
Form Vätska
Gelkompatibilitet Bolt™ Bis-Tris Plus Gels
Produktlinje Bolt
Kvantitet 125 ml