Läs mer
Invitrogen™ Bolt™ Överföringsbuffert (20X)
Beskrivning
Kräver
A Bolt™ Mini Gel Tank krävs för användning av alla Bolt-geler.
- När den kombineras med 10 % metanol kan Bolt Transfer Buffer användas med Bolt Mini Blot Module för våtöverföring
- Kan också användas med Bolt Antioxidant för att förbättra överföringen av reducerade proteiner till membran
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteiner, uttryck, isolering och analys, Western-blotting
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid 4 till 25 °C. |
| Buffert | Överföringsbuffertar |
| Koncentration | 20 X |
| Volym (metrisk) | 1 L |
| Form | Vätska |
| Gelkompatibilitet | Bolt™ Bis-Tris Plus Gels |
| Kvantitet | 1L |
| Produktlinje | Bolt |
| Produkttyp | Western Blot-överföringsbuffert |