Läs mer
Invitrogen™ Mini Blot-modul
Beskrivning
Innehåller
Bult Mini Blot Modul med packning; Blotting Svampdynor (4); Blotting Pincett; Blotting Roller
Bolt Minigel Tank rymmer en blot-modul per kammare, eller två blot-moduler totalt med layouten sida vid sida. Bolt Mini Blot-modulen är kompatibel med Bolt Bis-Tris Plus-geler och rymmer en gel per våt överföring. Den universella anslutningen och den gjutna packningen gör blot-modulen lätt att använda, medan den inre kärnan av blot-modulen tillåter användning av mindre metanolbaserad överföringsbuffert per våt överföring. Vid rekommenderade förhållanden och konstant spänning kan proteiner överföras till nitrocellulosa- eller PVDF-membran, vanligtvis inom 30 till 60 minuter.
- Kapacitet:≤ 2 Blot Moduler/Minigel Tank, 1 Minigel/Blot Module
Om Bolt Bis-Tris Plus Gels
- Bolt Bis-Tris Plus geler är förtillverkade polyakrylamidgeler designade för optimal separation av små till medelstora proteiner under denaturerande förhållanden
- Liknar NuPAGE™ Bis-Tris geler, Bolt Bis-Tris Plus geler är designade för att leverera konsekvent gelprestanda och ge en neutral pH-miljö som minimerar proteinmodifieringar
- Boltgeler är idealiska för Western blot-överföring och analys, och alla andra tekniker där proteinintegritet är avgörande; använd även Bolt-geler för att få optimala resultat för dagliga proteinseparationsbehov
- Bolt Bis-Tris Plus geler finns i fyra geltyper och format med flera brunnar
- Varje låda innehåller 10 geler
- Bolt Mini Gel Tank krävs för användning av alla Bolt-geler
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteiner, uttryck, isolering och analys, Western-blotting
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Mini Blot Module Blotting Pincet Blotting Roller 4 Blotting Svampar |
| Kapacitet | ≤2 Blot-moduler/Mini-Gel-tank, 1 Mini-Gel/Blot-modul |
| För användning med (applikation) | Våt överföring |
| För användning med (utrustning) | Mini Gel Tank |
| Gelkompatibilitet | Mini Precast Protein Gels |
| Gel storlek | Mini (8 x 8 cm) |
| Membrankompatibilitet | Nitrocellulosa, PVDF |
| Överföringssätt | Våt |
| Typ | Blot-modul |
| Kvantitet | 1 enhet |
| Visa mer |