Läs mer
Invitrogen™ ELISA Buffertsats
Produktkod. 10170523
Change view
Kvantitet:
10 tallrikar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10170523 10 tallrikar Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10170523 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer CNB0011
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Beläggningsbuffert A (100 ml): 1 flaska, beläggningsbuffert B (100mL): 1 flaska, analysbuffert (5x) (200mL): 1 flaska, tvättbuffert (25x) (100mL): 3 flaskor, stabiliserad kromogen (25mL): 4 flaskor, stopplösning (100 ml): 1 flaska.
Koncentrerat
Buffertsats för antikroppspar är för användning med Invitrogen Antikroppspar. Kit ger tillräckligt med material för tio ELISA tallrikar.
Bygg din egen immunanalys, cellanalys, immunanalys
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10 tallrikar
Form Koncentrera
För användning med (applikation) ELISA
Innehåll och lagring Beläggningsbuffert A (100 ml): 1 flaska
beläggningsbuffert B (100 ml): 1 flaska
analysbuffert (5x) (200 ml): 1 flaska
tvättbuffert (25x) (100 ml): 3 flaskor
Stabiliserad kromogen (25 mL): 4 flaskor
stopplösning (100 mL): 1 flaska. Förvara vid 2 °C till 8 °C.
Frakt skick Våt is