Läs mer
Invitrogen™ Cellextraktionsbuffert
Produktkod. 10009222
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10009222 100 ml Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10009222 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer FNN0011
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Lämplig för användning i ELISA och Western blotting
Bygg din egen immunanalys, cellanalys, celllys, immunanalys, beredning av proteinprov och proteinrening, proteiner, uttryck, isolering och analys
Beställningsinfo
Fraktskick: Torris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store in freezer (-5 to -30°C).
Produkttyp Cell Extraction Buffer
För användning med (applikation) Western Blot, Sample preparation for ELISA
Kvantitet 100 ml
Frakt skick Dry Ice