Läs mer
Invitrogen™ Kolloidal blå färgningskit
Produktkod. 10593043
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
0.5 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
10593043 1 kit 0.5 L
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10593043 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer LC6025
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Colloidal Blue Staining Kit levereras med tillräckligt med färg A och färg B för att färga 25 minigeler
Fem gånger mer känslighet än Coomassie™ R-250— och kan upptäcka så lite som 10ng BSA
Colloidal Blue Staining Kit tillåter detektering av nanogramnivåer av protein med minimal ansträngning och kräver endast vatten för att avfärga. Colloidal Blue-färgen använder kolloidal kemi som minskar fritt färgämne i lösning och förbättrar protein-till-färgämnesbindningsförhållandet. Proverna är intensivt färgade och synliga inom 3 timmar, bakgrundsfärgning elimineras praktiskt taget genom avfärgning över natten med vatten.
  • Lättanvända, masspektrometrikompatibla reagenser
  • Bra densitometriresultat
Proteingelelektrofores, proteingelfärgning och bildbehandling, proteiner, uttryck, isolering och analys
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Colloidal Blue Staining Kit levereras med tillräckligt med färg A och färg B för att färga 25 minigeler. Förvara satsen i rumstemperatur. Satsen är garanterad i 6 månader när den förvaras på rätt sätt om inget annat anges i produktdokumentationen.
Detekteringsplats In-Gel Detektion
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Etikett eller färgämne Coomassie
Kvantitet 1 kit
Frakt skick Rumstemperatur
Målmolekyl Protein
Produkttyp Proteingelfärgningssats