Läs mer
Invitrogen™ Cytokine 29-Plex Monkey Panel
Produktkod. 13325464
Change view
Kvantitet:
100 tester
Förpackningsstorlek:
100 tester
Produktkod. Kvantitet unitSize
13325464 100 tester 100 tester
1 options
Produktkod. 13325464 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer LPC0005M
Innehåller
Förblandade antikroppsbelagda fångstpärlor; Standard; Förblandad detektorantikropp; Spädningsmedel; SAV-koncentrat; Buffertar; tvättlösning; Magnetisk platta; Filterplatta; Komplett protokoll och partispecifikt tekniskt Fata-blad
Speciellt utformad för att kvantifiera apcytokiner, kemokiner och tillväxtfaktorer i serum-, plasma- och vävnadskultursupernatantprover
Monkey Cytokine Magnetic 29-Plex Panel för Luminex™ plattformen är speciellt utformad för att kvantifiera apcytokiner, kemokiner och tillväxtfaktorer i serum-, plasma- och vävnadskultursupernatantprover. Genom att mäta 29 analyter samtidigt, Luminex™ analyspanelen hjälper till att tillhandahålla mer data från varje prov, vilket sparar både pengar och tid jämfört med mer traditionella system (t.ex ELISA ) används i forskning. Denna analys kan köras ensam eller i kombination med andra urval Luminex™ singleplex kit. Panelen använder magnetiska pärlor, vilket underlättar automatisering, minskar hands-on-tiden och ökar genomströmningen och precisionen. Panelen är lämplig för användning med Luminex™ 100™/200™ , FLEXMAP 3D™ , och MAGPIX™ system.
Överlägsen prestanda —exakt, reproducerbar och känslig kvantifiering av flera proteiner
• Fullt kvalificerade antikroppar av hög kvalitet —tillåter utmärkt specificitet och känslighet
Snabba och enkla protokoll —utför din multiplexanalys och analyserar dina data vanligtvis på mindre än
en dag The Monkey Cytokine Magnetic 29-Plex Panel för Luminex™ plattformen tillhandahåller reagenser för korrekt, reproducerbar och känslig kvantifiering av approteiner inklusive:
CytoKines : IL-1β IL-1RA, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-12, IL-15, IL-17, G-CSF, GM-CSF, IFN-γ , IP-10, TNF-α
Kemokiner : Eotaxin, IL-8, MCP-1, MDC, MIF, MIG, MIP-1α MIP-1β , I-TAC, RANTES
Tillväxtfaktorer : EGF, FGF-bas, HGF, VEGF
Luminex™ xMAP™ —Teknik Effektivt och beprövat analytiskt
verktyg Monkey Cytokine Magnetic 29-Plex Panel är baserad på xMAP™ teknologi. Användningen av en suspensionskula-baserad teknologi möjliggör multiplexeringsförmågan hos Luminex™ analyser. Magnetiska mikrosfärer är invändigt färgade med röda och infraröda fluoroforer av olika intensitet. Varje pärla ges ett unikt nummer, eller pärlregion, vilket möjliggör differentiering av en pärla från en annan. Pärlor som är kovalent bundna till olika antikroppar kan blandas i samma analys, med användning av ett 96-brunnars mikroplattaformat. Efter avslutad sandwichimmunoanalys måste magnetiska pärlor mätas med en Luminex™ detektionssystem (MAGPIX™ , 100™/200™ , eller FLEXMAP 3D™ ). Instrumentet använder xPONENT™ programvara för att skilja pärlfärg (analyt) och R-PE-fluorescensintensitet (analyssignalstyrka) för att kvantifiera mål.
Magnetiska pärlor låter dig göra mer med din tid Använda
magnetiska pärlor-baserade analyser Luminex™ MagPlex magnetisk mikrosfär. Alla andra analyskomponenter är desamma som motsvarande Luminex™ polystyrenpärlor baserade analyser som ger identisk kvalitet och konsistensprestanda. MagPlex teknologin drar fördel av magnetiska egenskaper för att förenkla analysens tvättsteg och maximera enhetligheten i resultaten. Magnetiska pärlor-baserade analyser möjliggör också automatisering, minskar praktisk tid och ökar genomströmningen och precisionen. Lättanvända protokoll låter dig få dina resultat på så lite som 3,5 timmar. Dessutom är dessa analyser kompatibla med både vakuum- och magnetiska tvättstationer och fungerar bra med MAGPIX™ system såväl som andra Luminex™ xMAP™ plattformar. (Figur 1).
Mer validering för förtroende för dina resultat
Monkey Cytokine Magnetic 29-Plex Panel har validerats med samma rigorösa kriterier som skiljer Luminex™ analyser från andra kommersiellt tillgängliga analyser. Med mer än 20 års erfarenhet hjälper våra fullt kvalificerade antikroppar till att säkerställa specificiteten och känsligheten hos våra analyser. När de jämförs med konkurrenterna ger våra multiplexprodukter konsekvent utmärkta resultat (Figur 2). Varje enkelplexsats och förblandad multiplexsats levereras med en produktbilaga som beskriver specifikationerna för varje markör i analysen (Figur 3; Dokumentavsnittet nedan).
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Multiplexpanel
Kvantitet 100 tester
Art Icke-mänsklig primat
Kombinerbarhet Kombinerbar
Detektionsmetod fluorescens
Konjugera R-PE
Typ av pärla Se produktdokumentationen
Analyskänslighet Se analysintyg
Analysintervall Se produktdokumentationen
Formatera Förkonfigurerad panel
För användning med (utrustning) Luminex™ Instrument
Produktlinje Novex
Protein Cytokin
Protein subtyp Cytokiner& Receptorer
Provtyp Serum, plasma, cellkultursupernatanter
Innehåll och lagring Innehåller förblandade antikroppsbelagda infångningskulor, standard, förblandad detektorantikropp, spädningsmedel, SAV-koncentrat, buffertar, tvättlösning, platt bottenplatta, komplett protokoll och partispecifikt tekniskt datablad. Förvara vid 2 °C till 8 °C.
Frakt skick Våt is
Forskningsområde Immunologi, Cytokiner