Läs mer
Invitrogen™ Denaturerande cellextraktionsbuffert
Produktkod. 10561665
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10561665
Brand: Invitrogen™ FNN0091
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Lämplig för användning i ELISA Western blotting, prov/analysförberedelse
Denaturerande cellextraktionsbuffert kan användas för Invitrogen fosfoELISA (dvs. ERK, JNK) som kräver provbehandling eller kokning. Efter lysering av celler med Denaturing Cell Extraction Buffer kommer lysaten inte att kräva provbehandling eller kokning.
Bygg din egen immunanalys, cellanalys, celllys, immunanalys, beredning av proteinprov och proteinrening, proteiner, uttryck, isolering och analys
Beställningsinfo
Fraktskick: Torris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store in freezer (-5 to -30°C).
Produkttyp Cell Extraction Buffer
Kvantitet 100 ml
Frakt skick Dry Ice