Läs mer
Invitrogen™ DryEase™ Mini cellofan
Produktkod. 11569156
Change view
Kvantitet:
200/paket
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11569156 200/paket Paket med 200
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11569156 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer NC2380
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Komponent av DryEase Mini-Gel Torksystem
Mini-Gel Drying System är ett enkelt, lättanvänt kit för att torka geler jämnt med passiv avdunstning. Satsen gör att geler kan monteras på en bas mellan två öppna ramar, så att gelernas båda yttre ytor exponeras för luft. Följaktligen blir torkning jämn och sprickbildning minimeras. Det proprietära Gel-Dry™ Drying Solution modulerar hastigheten för vattenavgivning för att säkerställa sprickfria geler. Med DryEase™ System, geler torkas över natten med jämn spänning på alla punkter av gelén för att eliminera sprickbildning. Geler torkade med DryEase™ Systemet är lämpligt för fluorografi, densitometri, autoradiografi eller permanent gellagring.
Geltorkning, Proteingelelektrofores, Proteiner, Expression, Isolering och Analys
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Kvantitet 200/paket
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje Novex
Produkttyp Mini cellofan