Läs mer
Invitrogen™ DryEase™ Mini-Gel Torksystem
Produktkod. 10593103
Change view
Kvantitet:
1 system
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10593103 1 system 5ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10593103 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer NI2387
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För användning med DryEase™ Mini-Gel Torksystem
Geltorkning, Proteingelelektrofores, Proteiner, Expression, Isolering och Analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring De DryEase™ Mini-Gel Drying Kit innehåller 2 DryEase™ Mini-Gel torkningsramar med 8 Gel-Dry™ Klämmor, en DryEase™ Mini-Gel torkbas, DryEase™ Mini Cellofan (200 förskurna ark), och Gel-Dry™ Torklösning (500 ml). Förvara lösningen i rumstemperatur. Garanterat stabil i ett år vid korrekt förvaring.
Kvantitet 1 system
Produktlinje DryEase, Novex
Produkttyp Mini Gel-torkningssystem
För användning med (utrustning) DryEase Mini-Gel-torkningssystem
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • DryEase Mini-Gel Drying System
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, ethanol, isopropanol