Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ Antikroppskopplingssats
Produktkod. 10770459
Change view
Kvantitet:
60 mg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10770459 60 mg Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10770459 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 14311D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5270.00 SEK
    4795.65 SEK / 60mg
    Save 474.35 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
60 mg Dynabeads M-270 Epoxi och buffertar krävs för kovalent koppling. Dynabeads M-270 Epoxi levereras frystorkad. Flera buffertar tillhandahålls i olika volymer.
Kräver
Antikropp
De Dynabeads™ Antibody Coupling Kit är avsett för koppling av en antikropp eller ett protein till ytan av Dynabeads™ M-270 Epoxipärlor.
De Dynabeads™ Antibody Coupling Kit är avsett för koppling av en antikropp eller ett protein till ytan av Dynabeads™ M-270 Epoxipärlor. De kopplade pärlorna och de medföljande buffertarna kan sedan användas för experiment som immunanalyser, immunutfällning (IP), Co-IP av proteinkomplex, kromatin IP (ChIP), RNA-IP (RIP ), cellisolering, etc. The Dynabeads Epoxipärlor i detta kit innehåller inte Tween™ tvättmedel vilket gör dem lämpliga för masspektrometri (MS) analys. Satsen innehåller de buffertar som behövs för effektiv antikroppskoppling och tvättsteg. Observera att SB-bufferten som medföljer i satsen innehåller Tween™ tvättmedel, vilket innebär att bufferten måste bytas ut mot standard TBS eller PBS-buffert om kitet ska användas för MS.
Fördelarna med Dynabeads Antikroppskopplingskit inkluderar:
• Bekvämlighet —innehåller optimerade buffertar och epoxiaktiverade Dynabeads magnetiska pärlor
•Effektivt­ —lättanvänt protokoll med minimal praktisk tid
•Flexibilitet­ —möjliggör koppling av valfri antikropp
•Robust —kovalent antikroppskoppling till pärlorna undviker sameluering av antikroppen med målproteinerna
Effektiv och enkel koppling Med detta kit
kopplas antikroppar kovalent till Dynabeads M-270 epoxikulor, minimerar risken för att bundna antikroppar kontaminerar det slutliga eluatet. Dynabeads M-270 epoxipärlor uppvisar extremt låg bakgrundsbindning och behöver inte blockeras före användning. Andra proteiner som lektiner och enzymer kan också kopplas med samma kulor, buffertar och protokoll (beroende på stabiliteten och funktionaliteten hos proteinet/liganden du använder).
Magnetisk pärlbaserad separation ger enkel hantering
Infångade proteiner och proteinkomplex separeras lätt, tvättas och elueras med en DynaMag magnet på grund av de magnetiska egenskaperna hos Dynabeads M-270 Epoxipärlor. De medföljande buffertarna är optimerade för att ge konsekventa och pålitliga resultat. Förutom Dynabeads M-270 epoxikulor, satsen innehåller fem olika bindnings-, tvätt- och elueringsbuffertar. Målspecifik antikropp krävs för koppling, men ingår inte.
Automatiseringsklar för användning med KingFisher reningssystem 2.8-
μ m magnetiska pärlor är idealiska för anrikning med hög genomströmning. Denna process kan automatiseras med hjälp av något av våra KingFisher provreningssystem eller vätskehanterare.
Kommersiell leverans
Våra tillverkningsanläggningar är ISO 13485-certifierad. Kulegenskaper och tillverkningsförhållanden hjälper till att säkerställa konsekvens och batchreproducerbarhet, vilket gör dem till det idealiska valet för kommersiell leverans. Om du är i färd med att anpassa Dynabeads Antibody Coupling Kit i en kommersiell produkt eller tjänst eller behöver en större bulkvolym av denna produkt, kontakta oss på oemdynal@lifetech. com eller läs mer på vår Dynabeads OEM-sida.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning För immobilisering av antikroppar mot magnetiska pärlor
Material Polystyren
Innehåll och lagring Dynabeads M-270 epoxikulor (60 mg) och 5 olika buffertar för kovalent koppling och tvätt Förvaras vid 2 C °till 8 °C.
Diameter (metrisk) 2,8 μ m
För användning med (utrustning) KingFisher™ Provreningssystem, DynaMag™ Magneter
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning
Frakt skick Omgivningstemperatur
Provtyp Intakta proteiner (antikroppar, renade antikroppar, peptider, funktionella enzymer)
Ytfunktionalitet Epoxy
Kvantitet 60 mg
För användning med (applikation) Immunfällning
Typ Antikroppskopplingssats
Slutlig produkttyp Antikropp (eller annan proteinligand) kopplad Dynabeads
Formatera Frystorkade pärlor
Färg Brun
Certifikat och efterlevnad ISO9001 och ISO13485
Regulatorisk status RUO
Enhetlighet Monostorlek 2,8μ m (CV< 5 %)