Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ Samimmunutfällningskit
Produktkod. 10365438
Kvantitet:
40 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10365438
Brand: Invitrogen™ 14321D
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Dynabeads™ M-270 Epoxi (> 60mg frystorkad), Buffert C1 (20mL), Buffert C2 (8mL), Buffert HB (15mL), Buffert LB (15mL), Buffert SB (40mL), 5X IP-buffert (120mL), 5X LWB (24mL), Buffert EB (4mL)
De Dynabeads™ Co-Immunoprecipitation Kit är avsett för koppling av en antikropp till ytan av Dynabeads™ M-270 Epoxipärlor.
De Dynabeads™ Co-Immunoprecipitation Kit är avsett för koppling av en antikropp till ytan av Dynabeads™ M-270 Epoxipärlor. De kopplade pärlorna och medföljande buffertarna kan sedan användas för co-immunoprecipitation (co-IP) av proteiner, intakta proteinkomplex eller intakta protein-nukleinsyrakomplex. Förutom epoxiaktiverad Dynabeads magnetiska pärlor, innehåller kitet de buffertar som behövs för effektiv antikroppskoppling, skonsam tvättning och eluering av de samisolerade proteinkomplexen.
Fördelarna med Dynabeads Co-Immunoprecipitation Kit inkluderar:
Bekvämlighet —innehåller optimerade buffertar och epoxiaktiverade Dynabeads magnetiska pärlor för effektiv co-IP
Stabil —skonsam separationsteknologi bevarar naturliga proteinkonformationer och stora proteinkomplex
Flexibilitet —möjliggör koppling av valfri antikropp
Robusthet —kovalent antikroppskoppling till Dynabeads magnetiska pärlor undviker sameluering av antikroppen med målproteinerna
Effektiv och enkel koppling Med detta kit
kopplas antikroppar kovalent till Dynabeads M-270 epoxikulor, minimerar risken för att bundna antikroppar kontaminerar det slutliga eluatet. Dynabeads M-270 Epoxipärlor uppvisar ultralåg bakgrundsbindning och behöver inte blockeras före användning. De medföljande buffertarna är optimerade för att ge konsekventa och pålitliga resultat. Satsen innehåller åtta olika bindnings-, tvätt- och elueringsbuffertar, förutom Dynabeads M-270 Epoxipärlor, för att möjliggöra rening av komplexa proteinstrukturer av alla storlekar. Alla kitkomponenter är av analytisk kvalitet och kompatibla med proteas- och fosfatashämmare. Målspecifik antikropp krävs för koppling, men ingår inte. Protokollet inkluderar koppling, provberedning (tvättmedel och kryolysmetoder), co-IP och eluering och är kompatibelt med western blöt/silverfärgning, Coomassie färgning, masspektrometri och extraktion av nukleinsyror från isolerade DNA/RNA-bindande proteinkomplex.
Magnetisk –pärlbaserad separation ger enkel hantering
Infångade proteiner och proteinkomplex separeras lätt, tvättas och elueras med en DynaMag magnet på grund av de magnetiska egenskaperna hos Dynabeads M-270 Epoxipärlor. Satsen är designad för och testad med odlade jäst- och däggdjursceller och är kompatibel med vävnads-, insekts-, bakterie- och andra lysat.
Automatiseringsklar för användning med KingFisher reningssystem 2.8-
μ m magnetiska pärlor är idealiska för anrikning med hög genomströmning. Denna process kan automatiseras med hjälp av något av våra KingFisher
provreningssystem Kommersiell leverans
Våra tillverkningsanläggningar är ISO 13485 –certifierad. Kulornas egenskaper och tillverkningsförhållanden hjälper till att säkerställa konsekvens och reproducerbarhet för satser, vilket gör dem till det idealiska valet för kommersiell leverans. Om du håller på att anpassa Dynabeads Co-Immunoprecipitation Kit i en kommersiell produkt/tjänst eller behöver en större bulkvolym av denna produkt, kontakta oss på oemdynal@lifetech.com eller läs mer på vår Dynabeads OEM-sida
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Magnetisk polystyren
Innehåll och lagring • Dynabeads M-270 Epoxi (>60 mg frystorkad)
• Buffert C1 (20 ml)
• Buffert C2 (8 ml)
• Buffert HB (15 ml)
• Buffert LB (15 ml)
• Buffert SB (40 ml)
• 5X IP-buffert (120 ml)
• 5X LWB (24 mL)
• Buffert EB (4 mL)
Förvara vid 2 °C till 8 °C eller rumstemperatur.
För användning med (utrustning) KingFisher provreningssystem, DynaMag magneter
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning
Frakt skick Omgivningstemperatur
Provtyp Cellkulturer, skivor, växter, vävnadsnedbrytningar, cellextrakt, celllysat, intakta proteiner, växt, normaliserade buckala celler
Ytfunktionalitet Epoxy
Produktlinje Dynabeads™
Kvantitet 40 reaktioner
För användning med (applikation) Samimmunutfällning
Typ Co-IP Kit
Slutlig produkttyp Proteinkomplex (intakt), Protein/nukleinsyrakomplex
Tillräckligt för 40 tester
Formatera Kit
Färg Brun
Certifikat och efterlevnad ISO9001 och ISO13485
Regulatorisk status Endast för forskning