Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ Protein A för immunfällning
Produktkod. p-4924231
Change view
Kvantitet:
1 mL
5 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10334693 1 mL Varje
10746713 5 mL Varje
10348814 50 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10334693 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 10001D
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Dynabeads Protein A-pärlor är enhetliga, 2,8-μ m superparamagnetiska pärlor med rekombinant protein A (∼ 45 kDa) kovalent kopplad till ytan.
Dynabeads Protein A-pärlor är enhetliga, 2,8-μ m superparamagnetiska pärlor med rekombinant protein A (∼ 45 kDa) kovalent kopplad till ytan. Dynabeads Protein A-pärlor är ett bra alternativ till Sepharose eller agaroshartser för immunoutfällning (IP) kombinerat med din egen antikropp, och både manuella och automatiserade protokoll är tillgängliga.
Fördelarna med Dynabeads Protein A-pärlor inkluderar:
•Snabb och enkel —IP på mindre än 40 minuter utan några kolonner, centrifugeringar eller tidskrävande förrensning som krävs
•Högpresterande —högt målproteinutbyte med låg antikroppskonsumtion
•Låg bakgrund mycket låg ­—ospecifik bindning med ett högt signal-brusförhållande
• Uniforma pärlor med hög reproducerbarhet säkerställer —de mest konsekventa resultaten
•Automationsfärdiga automatiseringsprotokoll tillgängliga med —KingFisher Sample Purification-instrument
Skonsam separation orsakar minimal fysisk stress för proteiner
Den magnetiska separationstekniken som används av Dynabeads Protein A är snabbt och skonsamt, vilket orsakar minimal fysisk stress för att rikta proteiner. Detta gör det möjligt att isolera och koncentrera labila kompositer som annars skulle kunna dissociera eller skadas av proteaser under långa inkubationstider. Nativ proteinkonformation och stora proteinkomplex bevaras.
Bindningsstyrka och antikroppsbindningsförmåga
Dynabeads Protein A-pärlor möjliggör isolering av de flesta däggdjursimmunoglobuliner (Ig). Mängden Ig som fångas upp beror på koncentrationen av Ig i startprovet och typen och källan till Ig. 100μ L av Dynabeads Protein A kommer att isolera cirka –25 30μ g humant IgG från ett prov innehållande –20 200μ g IgG/ml. Övervägande Fc-bindning tillåter optimal Ig-orientering.
Dynabeads magnetiska pärlor är inte porösa till sin natur som t.ex Sepharose eller agaroshartser. Således binder antikropparna till den släta yttre ytan av pärlorna och är tillgängliga för att binda till målproteinet. Detta innebär en låg antikroppsförbrukning samtidigt som man får ett högt utbyte av målproteinet. Den släta pärlytan är också orsaken till den låga ospecifika bindningen som Dynabeads magnetiska pärlor är kända för. Det rekombinanta proteinet A på pärlorna innehåller inte albuminbindningsställen, så albumin samrenas inte under proceduren.
Dynabeads immunoutfällningsprotokoll är snabbt och enkelt
Det manuella IP-protokollet är enkelt och kan utföras på mindre än 40 minuter med 3 enkla bind-inkubera-elueringssteg. Proceduren kräver ingen förclearing på grund av den låga ospecifika bindningen och använder väldigt lite antikroppar samtidigt som man får ett högt IP-utbyte, vilket sparar både tid och kostnad per IP.
De antikroppsbelagda pärlorna kan användas i en mängd olika IP-applikationer såsom Co-IP, kromatin IP (ChIP/ChIP-sekvensering), RNA IP (RIP , RIP sekvensering), småskalig IgG-rening och proteinrening. Det isolerade rena målproteinet kan användas i nedströms western blöt, masspektrometrianalys, sekvensering, etc.
Automatiseringsklar för användning med KingFisher reningssystem 2.8-
μ m magnetiska pärlor är idealiska för anrikning med hög genomströmning. Denna process kan automatiseras med hjälp av något av våra KingFisher
provreningssystem Kommersiell leverans
Våra tillverkningsanläggningar är ISO 13485-certifierad. Kulegenskaper och tillverkningsförhållanden hjälper till att säkerställa konsekvens och batchreproducerbarhet, vilket gör dem till det idealiska valet för kommersiell leverans. Om du är i färd med att anpassa Dynabeads Protein A-pärlor i en kommersiell produkt eller tjänst eller behöver en större bulkvolym av denna produkt, kontakta oss på oemdynal@lifetech.com eller läs mer på vår Dynabeads OEM informationssida.
Läs mer om Dynabeads magnetiska pärlor och KingFisher provreningssystem:
• Dynabeads Protein A-pärlor finns också som ett ''färdigt'' kit med buffertar inkluderade (kat. nr. 10006D)
• Se vår urvalstabell för immunfällning, data och referenser
• Dynabeads val av magnetiska pärlor
• Se magneter för Dynabeads magnetiska pärlor separationer
• KingFisher automationsprotokoll
• Se en video om KingFisher Flex-instrumentet
*Sepharose är ett varumärke för GE Healthcare Biovetenskap AB .
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Sepharose™ är ett varumärke för GE Healthcare företag.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 30 mg/mL
Beskrivning Rekombinant protein A kovalent bundet till Dynabeads
Material Polystyren
Innehåll och lagring Dynabeads Protein A tillhandahålls i PBS, pH 7,4 w/0,01 % Tween-20, 0,09 % NaN 3 Förvaras vid 2 8 –°C.
Diameter (metrisk) 2,8 μ m
För användning med (utrustning) KingFisher™ Provreningssystem, DynaMag™-magneter
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning
Frakt skick Omgivningstemperatur
Ytfunktionalitet Protein A
Produktlinje Dynabeads
Kvantitet 1 mL
För användning med (applikation) Immunfällning
Mål Antikroppar
Typ Superparamagnetiska kulor
Ligandtyp Protein A
Tillräckligt för 20 tester
Formatera Kulor i suspension
Renhet eller kvalitetsklass Endast för användning inom forskning
Certifikat och efterlevnad ISO9001 och ISO13485
Enhetlighet Monoformat 2,8 mm (CV< 5 %)