Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ Protein G Immunoprecipitation Kit
Produktkod. 10278723
Change view
Kvantitet:
40 reaktioner
Produktkod. Kvantitet
10278723 40 reaktioner
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10278723 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 10007D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5260.00 SEK
    4523.65 SEK / 1 uppsättningar
    Save 736.35 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Dynabeads Protein G Immunoprecipitation Kit är avsett för immunoprecipitation (IP) och inkluderar alla reagenser och buffertar som krävs för att utföra IP med din egen antikropp.
Dynabeads Protein G Immunoprecipitation Kit är avsett för immunoprecipitation (IP) och inkluderar alla reagenser och buffertar som krävs för att utföra IP med din egen antikropp. Satsen är optimerad för standard IP, men kan även användas för Co-IP, kromatin IP (ChIP) eller RNA IP (RIP ). Satsen innehåller de ofta använda Dynabeads Protein G magnetiska pärlor med rekombinant Protein G (∼ 17 kDa) kovalent kopplad till pärlytan. Både manuella och automatiserade protokoll finns tillgängliga.
Fördelarna med Dynabeads Protein G Immunoprecipitation Kit inkluderar:
•Snabb och enkel —IP på mindre än 40 minuter utan några kolonner, centrifugeringar eller tidskrävande förrensning som krävs
•Högpresterande —högt målproteinutbyte med låg antikroppskonsumtion
•Låg bakgrund mycket låg ospecifik —bindning med ett högt signal-brusförhållande
• Uniforma pärlor med hög reproducerbarhet och optimerade —buffertar hjälper till att säkerställa konsekventa resultat
•Automationsfärdiga automatiseringsprotokoll tillgängliga —med KingFisher Sample Purification-instrument
Skonsam separation orsakar minimal fysisk stress för proteiner
Den magnetiska separationstekniken som används av Dynabeads Protein G-pärlor är snabba och skonsamma, vilket orsakar minimal fysisk stress för att rikta proteiner. Detta gör det möjligt att isolera och koncentrera labila kompositer som annars skulle kunna dissociera eller skadas av proteaser under långa inkubationstider. Nativ proteinkonformation och stora proteinkomplex bevaras.
Bindningsstyrka och antikroppsbindningsförmåga
Dynabeads Protein G-pärlor möjliggör isolering av de flesta däggdjursimmunoglobuliner (Ig). Mängden Ig som fångas upp beror på koncentrationen av Ig i startprovet och på typen och källan till Ig. 100μ L av Dynabeads Protein G kommer att isolera cirka –25 30μ g humant IgG från ett prov innehållande –20 200μ g IgG/ml. Övervägande Fc-bindning tillåter optimal Ig-orientering.
Dynabeads magnetiska pärlor är inte porösa till sin natur som t.ex Sepharose eller agaroshartser. Detta innebär att alla antikroppar binder till den släta yttre ytan av pärlorna och är därmed tillgängliga för att binda till målproteinet. Detta innebär en låg antikroppsförbrukning samtidigt som man får ett högt utbyte av målproteinet. Den släta pärlytan är också orsaken till den låga ospecifika bindningen som Dynabeads magnetiska pärlor är kända för.
Dynabeads immunoutfällningsprotokoll är snabbt och enkelt
Det manuella IP-protokollet är enkelt och kan utföras på mindre än 40 minuter med 3 enkla bind-inkubera-elueringssteg. Proceduren kräver ingen förclearing på grund av den låga ospecifika bindningen och använder väldigt lite antikroppar samtidigt som man får ett högt IP-utbyte, vilket sparar både tid och kostnad per IP.
De antikroppsbelagda pärlorna kan användas i en mängd olika IP-applikationer såsom Co-IP, kromatin IP (ChIP/ChIP-sekvensering), RNA IP (RIP , RIP sekvensering), småskalig IgG-rening och proteinrening. Det isolerade rena målproteinet kan användas i nedströms western blöt, masspektrometrianalys, sekvensering, etc.
Automatiseringsklar för användning med KingFisher reningssystem 2.8-
μ m magnetiska pärlor är idealiska för anrikning med hög genomströmning. Denna process kan automatiseras med hjälp av något av våra KingFisher
provreningssystem Kommersiell leverans
Våra tillverkningsanläggningar är ISO 13485-certifierad. Kulegenskaper och tillverkningsförhållanden hjälper till att säkerställa konsekvens och batchreproducerbarhet, vilket gör dem till det idealiska valet för kommersiell leverans. Om du är i färd med att anpassa Dynabeads Protein G Immunoprecipitation Kit i en kommersiell produkt eller tjänst eller behöver en större bulkvolym av denna produkt, kontakta oss på oemdynal@lifetech.com eller se vår Dynabeads OEM-sida.
Läs mer om Dynabeads magnetiska pärlor och KingFisher provreningssystem:
• Dynabeads Protein G magnetiska pärlor (kat. nr. 10003D) finns också tillgängliga separat, utan buffertar
• Se vår urvalstabell för immunfällning, data och referenser
• Dynabeads val av magnetiska pärlor
• Se magneter för Dynabeads magnetiska pärlor separationer
• KingFisher automationsprotokoll
• Se en video om KingFisher Flex-instrumentet
*Sepharose är ett varumärke för GE Healthcare Biovetenskap AB .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 30 mg/mL
Material Magnetisk polystyren
Innehåll och lagring •2 ml Dynabeads Protein G
• 16 mL antikropp (Ab) tvätt- och bindningsbuffert
• 28 ml tvättbuffert
• 1 mL elueringsbuffert Förvaras
vid 2 °C till 8 °C.
Diameter (metrisk) 2,8 μ m
För användning med (utrustning) KingFisher™ Provreningssystem, DynaMag™-magneter
Kompatibilitet med hög genomströmning Ja
Frakt skick Omgivningstemperatur
Provtyp Cellkulturer, kliniskt prov, supernatanter, vävnadssmältning, cellextrakt, serum
Produktlinje Dynabeads
Kvantitet 40 reaktioner
För användning med (applikation) Samimmunutfällning
Typ IP Kit
Ligandtyp Protein G
Tillräckligt för 40 tester
Formatera Kit
Färg Brun
Certifikat och efterlevnad ISO9001 och ISO13485
Regulatorisk status RUO