Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ Protein G för immunfällning
Produktkod. p-4924232
Kvantitet:
1 mL
5 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
5ml
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10446293
Brand: Invitrogen™ 10003D
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Dynabeads Protein G-kulor är enhetliga, 2,8-μ m superparamagnetiska kula med rekombinant protein G (∼ 17 kDa) kovalent kopplad till ytan.
Dynabeads Protein G-kulor är enhetliga, 2,8-μ m superparamagnetiska kulor med rekombinant protein G (∼ 17 kDa) kovalent kopplad till ytan. Dynabeads Protein G-kulor är ett utmärkt alternativ till Sepharose-harts eller agaros-harts för immunoutfällning (IP) kombinerat med din egen antikropp, och både manuella och automatiserade protokoll finns tillgängliga.
Fördelarna med Dynabeads Protein G-kulorinkluderar:
  • Snabb och enkel – IP på mindre än 40 minuter utan några kolonner, centrifugeringar eller tidskrävande förrening krävs
  • Högpresterande – högt målproteinutbyte med låg antikroppskonsumtion
  • Låg bakgrund – mycket låg ospecifik bindning med ett högt signal-till-brusförhållande
  • Hög reproducerbarher – enhetliga kulor säkerställer de mest konsekventa resultaten
  • Automationsfärdiga – automatiseringsprotokoll tillgängliga med KingFisher Sample Purification-instrument
Skonsam separation orsakar minimal fysisk stress för proteiner
Den magnetiska separationsteknologin som används av Dynabeads Protein G är snabb och skonsam, vilket orsakar minimal fysisk stress för målproteiner. Detta gör det möjligt att isolera och koncentrera labila kompositer som annars skulle kunna dissociera eller skadas av proteaser under långa inkubationstider. Usprunglig proteinkonformation och stora proteinkomplex bevaras.
Bindningsstyrka och antikroppsbindningskapacitet Dynabeads Protein
G-kulor möjliggör isolering av de flesta däggdjursimmunoglobuliner (Ig). Mängden Ig som fångas upp beror på koncentrationen av Ig i startprovet och på typen och källan till Ig. 100μ l av Dynabeads Protein G kommer att isolera cirka –25 30μ g humant IgG från ett prov innehållande –20 200μ g IgG/ml. Övervägande Fc-bindning tillåter optimal Ig-orientering.
Dynabeads magnetiska kulor är inte porösa till sin natur, såsom Sepharose eller agaros-hartser. Detta innebär att alla antikroppar binder till den släta yttre ytan av kulorna och därmed är tillgängliga för att binda målproteinet. Detta innebär en låg antikroppsförbrukning samtidigt som man får ett högt utbyte av målproteinet. Den släta kulytan är också ansvarig för den låga ospecifika bindningen som Dynabeads magnetiska kulor är kända för.
Dynabeads immunutfällningsprotokoll är snabbt och enkelt
Det manuella IP-protokollet är enkelt och kan utföras på mindre än 40 minuter med 3 enkla bind-inkubera-elueringssteg. Proceduren kräver ingen förbehandling på grund av den låga icke-specifika bindningen och använder mycket lite antikroppar samtidigt som den ger ett högt IP-utbyte, vilket sparar både tid och kostnad per IP.
De antikroppsbelagda kulorna kan användas i en mängd olika IP-tillämpningar, t.ex. Co-IP, kromatin-IP (ChIP/ChIP-sekvensering), RNA-IP (RIP, RIP-sekvensering), småskalig IgG-rening och proteinrening. Det isolerade rena målproteinet kan användas i nedströms western blot, masspektrometrianalys, sekvensering, osv.
Automatiseringsklar för användning med KingFishers reningssystem
2.8-μm magnetiska kulor är idealiska för anrikning med hög genomströmning. Denna process kan automatiseras med vilket som helst av våra KingFisher provreningssystem eller vätskehanterare.
Kommersiell leverans
Våra tillverkningsanläggningar är ISO 13485-certifierade. Kulornas egenskaper och tillverkningsförhållanden bidrar till att säkerställa enhetlighet och reproducerbarhet, vilket gör dem till det perfekta valet för kommersiell leverans. Om du håller på att anpassa Dynabeads Protein G-kulor i en kommersiell produkt eller tjänst eller behöver en större bulkvolym av denna produkt, vänligen kontakta oss på oemdynal@lifetech.com eller se vår Dynabeads OEM-sida.
Lär dig mer om Dynabeads magnetiska kulor och KingFisher provreningssystem:
  • Dynabeads Protein G-kulor finns också som en färdigt sats med buffertar inkluderade (kat.nr 10007D)
  • Se vår urvalstabell för immunfällning, data och referenser
  • Val av Dynabeads magnetiska kulor
  • Se magneter för Dynabeads magnetiska kulor
  • KingFisher automationsprotokoll
  • Se en video om KingFisher Flex-instrumentet
*Sepharose är ett varumärke som tillhör GE Healthcare Bio-Sciences AB.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 30 mg/mL
Beskrivning Rekombinant Protein G binds kovalent till Dynabeads
Material Polystyren
Innehåll och lagring Dynabeads Protein G tillhandahålls i PBS, pH 7,4 w/0,01 % Tween-20, 0,09 % NaN 3 Förvaras vid 2 –8°C.
Diameter (metrisk) 2,8 μ m
För användning med (utrustning) KingFisher™ Provreningssystem, DynaMag™-magneter
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning
Frakt skick Omgivningstemperatur
Ytfunktionalitet Protein G
Produktlinje Dynabeads
Kvantitet 1 mL
För användning med (applikation) Immunfällning
Mål Antikroppar
Typ Superparamagnetiska kulor
Ligandtyp Protein G
Tillräckligt för 20 tester
Formatera Kulor i suspension
Renhet eller kvalitetsklass Endast för användning inom forskning
Certifikat och efterlevnad ISO9001 och ISO13485
Enhetlighet Monoformat 2,8 mm (CV< 5 %)