Läs mer
Invitrogen™ E-PAGE™ Laddar buffert 1
Kvantitet:
4.5 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Kompatibel med E-PAGE geler
- Storlek: 4,5 ml
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteiner, expression, isolering och analys
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Varje E-PAGE™96 kit innehåller 8 geler, E-PAGE™ laddningsbuffert 1, 4,5 ml laddningsbuffert, E-PAGE™ buffert 2, 4,5 ml SDS-fri laddningsbuffert, 4,5 ml laddningsbuffert och en fjärilsöppnare. De E-Base™ moder- och dotterenheter och laddningsbuffertar är tillgängliga separat. Förvaras vid rumstemperatur. Garanterat stabil i 6 månader efter tillverkning vid korrekt förvaring. |
| Buffert | Provladdningsbuffertar |
| Gel typ | E-PAGE |
| Produkttyp | Laddar buffert |
| Gelkompatibilitet | E-PAGE™ Geler |
| Produktlinje | E-PAGE™ |
| Kvantitet | 4.5 mL |
| Frakt skick | Rumstemperatur |