Läs mer
Invitrogen™ Humant IL-10 ELISA Utrustning
Beskrivning
Human Interleukin-10 Ultrasensitive (Hu IL-10 US) ELISA kvantifierar Hu IL-10 US i humant serum, plasma, buffrad lösning eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu IL-10 US. Metodens princip The Human IL-10 US solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | P22301 |
| Analysintervall | 11 till 1335 pg/ml |
| Analyskänslighet | 1 pg/mL |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| Målarter | Människa |
| För användning med (applikation) | Kolorimetrisk |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 3586 |
| Visa mer |