Läs mer
Invitrogen™ Novex™ ECL Kemiluminescerande substratreagenssats
Produktkod. 10348463
Change view
Kvantitet:
2 x 125 ml flaskor
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10348463 2 x 125 ml flaskor 250ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10348463 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer WP20005
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Kemiluminescerande substrat som används för kemiluminescensbaserad immundetektion av pepparrotsperoxidas (HRP) på västra eller dot blot-membran.
Det är ett tvådelat reagens som består av reagens A (luminol) och reagens B (förstärkare) som används i lika stora volymer för att uppnå den mest intensiva ljusemissionen.
Order Info
Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kvantitet 2 x 125 ml flaskor
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is
Substrategenskaper Kemiskt substrat
Typ av substrat HRP (pepparrotsperoxidas) substrat
Innehåll och lagring Kommer med två flaskor. Reagens A (125 ml) och Reagens B (125 ml). Undvik hudkontakt.
Förvara vid 4 °C.
Detektionsmetod Kemiluminescens
Form Vätska
Produktlinje Novex
Substrat Luminol substrat