Läs mer
Invitrogen™ Human EGF ELISA Utrustning
Produktkod. 10405143
Kvantitet:
2 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
192 tester
96 tester
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10405143
Brand: Invitrogen™ KHG0061
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Pre-coated plate, standard, detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
ELISA
Human Epidermal Growth Factor (EGF) ELISA kvantifierar Hu EGF i humant serum, plasma, buffrad lösning, urin eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant Hu EGF. Metodens princip The Human EGF solid-phase sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
EGF (epidermal tillväxtfaktor) utövar sin verkan genom att binda till EGF-receptorn, ett 170 kDa proteinkinas. Aktivering av EGFR initierar olika cellulära vägar som svar på toxiska miljöstimuli, eller på EGF-bindning till receptorn, EGFR bildar homo- eller heterodimerer med andra familjemedlemmar. Varje dimert receptorkomplex initierar en distinkt signalväg genom att rekrytera olika Src homology 2 (SH2) innehållande effektorproteiner. EGF är vidsträckt uttryckt i njure, storhjärna, prostata och spottkörtlar. EGF fungerar som en potent mitogen faktor och den fosforylerade receptorn rekryterar adapterproteiner som GRB2 som aktiverar komplexa nedströms signalkaskader. EGF aktiverar minst 4 större nedströms signaleringskaskader inklusive modulerna RAS-RAF-MEK-ERK, PI3 kinas-AKT, PLCgamma-PKC och STAT. Forskningsstudier tyder på att proteinet också kan spela en viktig roll för att aktivera NF-kappa-B-signalkaskaden. Defekter i EGGF-genen är orsaken till hypomagnesemi typ 4 och dysreglering har associerats med tillväxt och progression av vissa cancerformer.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P01133
Analysintervall 3,9 till 250 pg/ml
Analyskänslighet <1 pg/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant, Urin
Målarter Människa
För användning med (applikation) Kolorimetrisk detektion
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 1950
Gensymbol HOMG4,URG
Inkubationstid 4 hr.
Interassay CV 5.3%
Intraassay CV 4.4
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Standard utspädningsbuffert, Biotinylerad detektionsantikropp, Streptavidin-HRP, HRP-spädningsmedel, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Markör Gene EGF
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 100μ L, Serum 100μ L, Supernatant 100μ L, Urin 10μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Mål EGF
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 hrs