Läs mer
Invitrogen™ EKMax™ Enterokinas
Kvantitet:
1000 enheter
250 enheter
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
EKMax Enterokinase is provided with 10X buffer.
- Känner igen sekvensen Asp-Asp-Asp-Asp-Lys och klyver peptidbindning efter lysinrest
- Enzym kan användas för att klyva vilket fusionsprotein som helst som bär denna peptidsekvens
- Väl lämpad för borttagning av fusionstaggar från rekombinanta proteiner
- Enhetsdefinition: En enhet EKMaxis mängd enzym som krävs för att smälta μ20 g tioredoxin-CAT-fusionsprotein till 90 % färdigställande på 16 timmar vid 37 °C; En EKMaxunit motsvarar∽ 190 trypsinogenaktiveringsenheter
GST-märkt proteinrening, His-märkt proteinrening, protein- och peptidrening, beredning av proteinprov och proteinrening, proteiner, uttryck, isolering och analys
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Enterokinas |
| Innehåll och lagring | 250 eller 1000 enheter EKMax™ är försedd med 10X buffert. Förvara vid -20 °C. Garanterat hållbar i 6 månader vid korrekt förvaring. |
| Art | Nötkreatur/bovint |
| Kvantitet | 250 enheter |
| Produktlinje | EKMax |