Läs mer
Invitrogen™ Tomma gelkassettkammar, mini, 1,0 mm, 10 brunnar
Produktkod. 10319042
Change view
Kvantitet:
25 ⁄pkg
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10319042 25 ⁄pkg Paket med 25
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10319042 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer NC3010
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Kompatibel med tomma gelkassetter i ministorlek av samma tjocklek (NC2010, 1,0 mm; NC2015, 1,5 mm)
Dessa kammar är för användning vid hällning av speciella geltyper och finns i två tjocklekar (1,0 mm och 1,5 mm) och sju brunnar (1 brunn, 2 brunnar, 5 brunnar, 10 brunnar, 12 brunnar, 15 brunnar och 2D brunnar).
Gelgjutning, proteingelelektrofores, proteiner, uttryck, isolering och analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Inkluderar 1,0 mm x 10 brunnar kammar (25-⁄pack).
För användning med (applikation) Gelelektrofores
För användning med (utrustning) Universell
Gel storlek Mini
Produktlinje Novex
Typ 10-brunnars Empty Gel Cassette Comb
Kvantitet 25 ⁄pkg
Frakt skick Rumstemperatur
Tjocklek (metrisk) 1.0 mm