Läs mer
Invitrogen™ Tomma gelkassettkammar, mini, 1,0 mm, 1 brunn
Produktkod. 10504643
Kvantitet:
25 ⁄pkg
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Codice prodotto. 10504643
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ NC3001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Kompatibel med tomma gelkassetter i ministorlek av samma tjocklek (NC2010, 1,0 mm; NC2015, 1,5 mm)
Dessa kammar är för användning vid hällning av speciella geltyper och finns i två tjocklekar (1,0 mm och 1,5 mm) och sju brunnar (1 brunn, 2 brunnar, 5 brunnar, 10 brunnar, 12 brunnar, 15 brunnar och 2D brunnar).
Gelgjutning, proteingelelektrofores, proteiner, uttryck, isolering och analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Innehåll och lagring Inkluderar 1,0 mm x 1 brunnskammar (25-⁄pack).
För användning med (utrustning) Universell
Gel storlek Mini
Produktlinje Novex
Typ 1-brunnars tom gelkassettkam
Kvantitet 25 ⁄pkg
Frakt skick Rumstemperatur
Tjocklek (metrisk) 1.0 mm
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato