Läs mer
Invitrogen™ Tomma gelkassettkammar, mini, 1,0 mm, 12 brunnar
Beskrivning
Dessa kammar är för användning vid hällning av speciella geltyper och finns i två tjocklekar (1,0 mm och 1,5 mm) och sju brunnar (1 brunn, 2 brunnar, 5 brunnar, 10 brunnar, 12 brunnar, 15 brunnar och 2D brunnar).
Gelgjutning, proteingelelektrofores, proteiner, uttryck, isolering och analys
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Inkluderar 1,0 mm x 12 brunnar kammar (25-⁄pack). |
| För användning med (utrustning) | Universell |
| Gel storlek | Mini |
| Produktlinje | Novex |
| Typ | 12-brunnars Empty Gel Cassette Comb |
| Kvantitet | 25 ⁄pkg |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Tjocklek (metrisk) | 1.0 mm |