Läs mer
Invitrogen™ Tomma gelkassetter med kammar, Midi, 12 + 2 brunnar
Kvantitet:
1 förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Innehåller
10 kassetter (med 12 + 2 brunskammar) per förpackning
Kräver
En XCell4 SureLock™ Midi-Cell Runner krävs för att köra gelerna.
- Kassetterna är förseglade på tre sidor för att förhindra läckage och kräver inte användning av ett speciellt gjutställ
- Geler som hälls i dessa kassetter är 1,0 mm tjocka
- Kassetterna har tryckta konturer för enklare gelladdning
Gelgjutning, proteingelelektrofores, proteiner, uttryck, isolering och analys
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 10 kassetter (med 12+2 brunnar kammar) per förpackning |
| För användning med (utrustning) | XCell4 SureLock Midi-cell |
| Gel storlek | Midi |
| Gel Tjocklek | 1.0 mm |
| Produkttyp | Tom gelkassett |
| Wells | 12 + 2-brunn |
| Kvantitet | 1 förpackning |
| Löpande dimension | Vertikal |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Tjocklek | 1.0 mm |
| Visa mer |