Läs mer
Invitrogen™ Tomma gelkassetter, mini, 1,5 mm
Produktkod. 11559156
Change view
Kvantitet:
25 ⁄pkg
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11559156 25 ⁄pkg Paket med 25
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11559156 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer NC2015
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Plattkassetter förslutna med spår förtejpade
  • Förseglad på tre sidor för att förhindra läckage
  • Material: plast
  • Gelstorlek: Mini (8 x 8 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåller en förpackning (25/pack) med tomma, engångs, plastgelkassetter (1,5 mm). Förvaras vid rumstemperatur.
För användning med (utrustning) Universell
Gel storlek Mini (8 x 8 cm)
Produktlinje Novex
Typ Tom gelkassett
Kvantitet 25 ⁄pkg