Läs mer
Invitrogen™ Gel-Dry™ Torklösning
Produktkod. 10482862
Volym (metrisk) buffert:
500 ml
8 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
4 L
500ml
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10482862
Brand: Invitrogen™ LC40254
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Modulerar hastigheten för vattenutsläpp för att säkerställa sprickfria geler
  • Gel-Dry™ Torklösning är en komponent i DryEase™ Mini-Gel Drying System som är ett enkelt, lättanvänt kit för att torka geler jämnt med passiv avdunstning
  • Satsen gör att geler kan monteras på en bas mellan två öppna ramar, så att gelernas båda yttre ytor exponeras för luft
  • Följaktligen blir torkning jämn och sprickbildning minimeras
  • Det proprietära Gel-Dry™ Drying Solution modulerar hastigheten för vattenavgivning för att säkerställa sprickfria geler
  • Med DryEase™ System, geler torkas över natten med jämn spänning på alla punkter av gelén för att eliminera sprickbildning
Användningsområden
  • Geler torkade med DryEase™ Systemet är lämpligt för fluorografi, densitometri, autoradiografi eller permanent gellagring
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Buffert Torkningslösningar
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
För användning med (utrustning) DryEase™ Mini-Gel Torksystem
Gel storlek Mini
Produktlinje Novex
Typ Torklösning
Kvantitet 8 x 500 mL
Frakt skick Rumstemperatur
Volym (metrisk) buffert 8 x 500 ml
compliance-icons
Produktbeteckning
  • GEL-DRY SOLUTION
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H370-Orsakar organskador.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Ethyl alcohol