Läs mer
Invitrogen™ Gelladdningsspetsar, standard, runda
Beskrivning
Tips är RNase/DNas-fria och ej autoklaverbara. Standard, rund kan användas för enkel och exakt laddning av prover på 1,0 mm och 1, mm geler. Laddningsvolymen är 0,5 till 200μ L.
Användningsområden:
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteiner, expression, isolering och analys
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Innehåller 1 förpackning (200/förpackning) med standard, runda gelladdningsspetsar. |
| Beskrivning | Standard runda Tips |
| För användning med (applikation) | 1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteiner, expression, isolering och analys |
| För användning med (utrustning) | Universal passform |
| Typ | Gelladdningstips |
| Filtrerade | Nej |
| Kvantitet | 200/paket |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Volym (metrisk) | 200 μl |