Läs mer
Invitrogen™ Platt gel Ladda tips
Produktkod. 11594986
Kvantitet:
200/paket
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11594986
Brand: Invitrogen™ LC1002
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För enkel och exakt laddning av prover
Tips är RNase/DNas-fria och ej autoklaverbara. Standard, rund kan användas för enkel och exakt laddning av prover på 1,0 mm och 1, mm geler. Laddningsvolymen är 0,5 till 200μ L.
Användningsområden:
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteiner, expression, isolering och analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Beskrivning Platta tips
För användning med (applikation) 1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteiner, expression, isolering och analys
För användning med (utrustning) Universal passform
Produktlinje Eppendorf
Typ Platt gelladdningstips
Filtrerade Nej
Kvantitet 200/paket
Frakt skick Rumstemperatur
Sterilitet Icke-steril
Volym (metrisk) 200 μl