Läs mer
Invitrogen™ HiMark™ Ofärgat proteinstandard
Produktkod. 10655593
Change view
Kvantitet:
250μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10655593 250μ L Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10655593 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer LC5688
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5940.00 SEK
    5167.65 SEK / 250µL
    Save 772.35 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Designad för analys av högmolekylära proteiner på Novex™ NuPAGE™ Tris-acetatgeler
  • Omfattande - Innehåller markörer med ett brett utbud av höga molekylvikter, vilket ger nio proteinband i intervallet 30-460kDa
  • Bekvämt - En färdig att använda formulering eliminerar behovet av att värma, reducera eller lägga till provbuffert före användning
  • Kompatibel - Avsedd för användning med NuPAGE Novex 3-8% och 7% Tris-acetatgeler under denaturerande förhållanden
  • Kan även användas med NuPAGE Novex 4-12% Bis-Tris Gels med NuPAGE MOPS Running Buffer och Novex 4% Tris-Glycine Gel, men för att få bästa resultat med HMW-proteiner, använd alltid NuPAGE Novex Tris-acetatgeler
HiMark High Molecular Weight Protein Standard finns även i ett förfärgat format.
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteingelfärgning och bildbehandling, proteiner, uttryck, isolering och analys
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåll: en flaska med 250 stμ L
vardera Lagringsbuffert: 250 mM Tris-HCl (pH 8,5), 0,5 mM EDTA, 50 mM DTT, 10 % glycerol, 2 % LDS, 0,2 mM Coomassie
G-250 och 0,175 mM °fenolröd Lagring: Vid mottagande förvara vid -20 C
Antal markörer 9
Klar att ladda Ja
Rekommenderade applikationer Tris-acetat geler
Storleksintervall 40 till 500 kDa
För användning med (applikation) Trisacetat-geler
Gelkompatibilitet Bolt™ Bis-Tris Plus-geler, Novex™ Tricine-geler, Novex™ Tris-Glycine-geler, NuPAGE™ Bis-Tris-geler, NuPAGE™ Tris-Acetate-geler, SDS-PAGE-geler
Molekylvikt (g/mol) 500, 290, 240, 160, 116, 97, 66, 55, 40 kDa
Kvantitet 250μ L
Frakt skick Torr is
Produktlinje HiMark
Produkttyp Proteinstege
Typ av fläck Fläckfritt
Systemtyp Western blotting, SDS-SIDA