Läs mer
Invitrogen™ HiMark™ Förfärgad proteinstandard
Produktkod. 10237532
Change view
Kvantitet:
250μ L
Förpackningsstorlek:
250µL
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10237532 250μ L 250µL
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10237532 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer LC5699
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3740.00 SEK
    3253.65 SEK / 250µL
    Save 486.35 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
250 μl HiMark™ Förfärgad HMW-proteinstandard; Förvaringsbuffert: Tris-HCl, Formamid, SDS, Fenolröd
Designad för analys av högmolekylära proteiner på NuPAGE™ Novex™ Tris-acetat geler
  • Omfattande - innehåller markörer med ett brett utbud av höga molekylvikter, vilket ger nio proteinband i intervallet 30 till 460 kDa
  • Bekvämt - en färdig att använda formulering eliminerar behovet av att värma, reducera eller lägga till provbuffert före användning
  • Effektiv - möjliggör enkel visualisering av elektrofores och snabb utvärdering av västerländsk överföringseffektivitet
  • Kompatibel - avsedd att användas med NuPAGE Novex 3 till 8 % och 7 % Tris-acetat geler under denaturerande betingelser
  • Kan även användas med NuPAGE Novex 4-12% Bis-Tris Gels med NuPAGE MOPS Running Buffer och Novex 4% Tris-Glycine Gel, men för att få bästa resultat med HMW-proteiner, använd alltid NuPAGE Novex Tris-acetatgeler
  • Gelkompatibilitet: NovexTris-Glycine Gels, NuPAGE Tris-acetatgeler
HiMark™ High Molecular Weight Protein Standard finns även i ett ofärgat format
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteingelfärgning och bildbehandling, proteiner, uttryck, isolering och analys, Western blotting
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåll: 250μ L av HiMark™ Förfärgad HMW-
proteinstandardlagringsbuffert : Tris-HCl, Formamid, SDS, Fenol Red
Förvaring: Förvaras vid -°20 C
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Antal markörer 9
Klar att ladda Ja
Rekommenderade applikationer Tris-acetat geler
Storleksintervall 30 till 460 kDa
För användning med (applikation) Trisacetat-geler
Gelkompatibilitet Novex™ Tris-Glycin Gels, NuPAGE™ Tris-acetatgeler
Molekylvikt (g/mol) 460, 268, 238, 171, 117, 71, 55, 41, 31 kDa
Kvantitet 250μ L
Frakt skick Torr is
Produktlinje HiMark
Produkttyp Proteinstege
Typ av fläck Blå, Rosa
Systemtyp Western blotting, SDS-SIDA
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiMark Pre-stained Protein Standard
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Formamide